Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Star A Series Portable Meter Hard-sided Field Case
Artikelnummer. 11651489
:
Hardside bæretaske
Artikelnummer. 11651489
Brand: Thermo Scientific™ STARACS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug Thermo Scientific™ Orion™ Star A Series Portable Meter Hard-sided Field Case med Orion™ Star A bærbare målere til at beskytte, transportere og opbevare udstyr i marken
Brug Thermo Scientific™ Orion™ Star A Series Portable Meter Hard-sided Field Case med Thermo Scientific™ Orion™ Star A-seriens bærbare målere (Star A320, Star A220 og Star A120-serien) til at beskytte, transportere og opbevare dit udstyr i marken. Feltkasse indeholder Star A-serie bærbart måler (med eller uden panser), bærbare elektrodeholdere, ekstra batterier, opløsninger, pH-elektrode i opbevaringshylster, ledningsevneprobe og opløst iltsonde i opbevaringshylster. Elektroderne og sonderne kan forblive forbundet til måleren, mens den i kabinettet plus den indvendige skilledør kan fjernes for kabelstyring.
Hardsidet feltkasse inkluderer kabelstyringssystem til elektroder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Star A serie hårdsidet feltkasse
Type Måler tilbehør
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.