Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Star A Series bænkmålermonteret elektrodestativ
Artikelnummer. 11641489
Skift visning
Elektrodearm
Artikelnummer.
11641489 Elektrodearm
1 options
Artikelnummer. 11641489 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. STARABEA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00 DKK
    1216.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 93.86 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Brug Thermo Scientific™ Orion™ Star A Series benchtop-målermonteret elektrodestativ til nemt at placere sensorer i prøver, forenkle skylning og opbevaring og minimere brud
Brug Thermo Scientific™ Orion™ Star A Series Benchtop Meter-Attached Elektrode Stand til nemt at placere sensorer i prøver, forenkle skylning og opbevaring mellem prøver og minimere elektrodebrud ved hjælp af stativets kabelstyringssystem. Fastgør stativet på hver side af Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne bænkmålere og Thermo Scientific™ Orion™ Star A210 og Star A110 serier bordplademålere eller brug stativet med vægtet base (kat.nr. STARA-HB) for kompatibilitet med ethvert målersystem. Inkluderer målerbeslag, arm og elektrodeholder (Kat. Nr. STARA-ESCD).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Star A seriemålerstander, elektrodeholder og målerfastgørbar base
Type Elektrodestander/holder
Inkluderer Redesignet elektrodeholder (Kat.nr. STARA-ELHD), plaststander med kabelstyringssystem og måler-fastgørbar base
Anbefalet tilbehør Til brug med næsten enhver Orion bordplade eller bærbar måler, køb den vægtede base separat (kat. nr. STARA-HB)
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.