Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH-buffersæt
Artikelnummer. 10432062
Skift visning
Inkluderer:
475 ml flasker hver med pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere; 475 ml flaske pH-elektrodeopbevaringsopløsning (910001); og en elektrodeopbevaringsflaske med 12 mm diameter
475 ml flasker hver med pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere; 475 ml flaske pH-elektrodeopbevaringsopløsning ROSS (810001); 60 ml flaske pH-elektrode-renseopløsning; og 12 mm diameter elektrodeopbevaringsflaske
60 ml flasker hver med pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere; 60 ml flaske pH-elektrodeopbevaringsopløsning; og 60 ml flaske pH-elektrode-rengøringsopløsning
Pakningsstørrelse:
475ml
60ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
10432062 475 ml flasker hver med pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere; 475 ml flaske pH-elektrodeopbevaringsopløsning (910001); og en elektrodeopbevaringsflaske med 12 mm diameter 475ml
10669508 475 ml flasker hver med pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere; 475 ml flaske pH-elektrodeopbevaringsopløsning ROSS (810001); 60 ml flaske pH-elektrode-renseopløsning; og 12 mm diameter elektrodeopbevaringsflaske 475ml
12973247 60 ml flasker hver med pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere; 60 ml flaske pH-elektrodeopbevaringsopløsning; og 60 ml flaske pH-elektrode-rengøringsopløsning 60ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10432062 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 910199
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Arbejd med lethed ved at bruge dette farvekodede pH-buffersæt, der indeholder tre buffere, opbevaringsopløsning og en opbevaringsflaske.
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH-buffersæt inkluderer pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere, der er farvekodede for nem identifikation samt opbevaringsopløsning for at sikre, at din pH-elektrode vedligeholdes korrekt. Brug af højkvalitets pH-buffere til at kalibrere din pH-elektrode og pH-meter er den bedste måde at sikre, at dine pH-målinger er nøjagtige og reproducerbare. Orion pH-buffere er NIST sporbar og fremstillet under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Funktioner:
  • pH-buffere med temperaturtabeller på etiketterne for nøjagtige kalibreringer og NIST™ sporbarhed
  • Fremstillet under ISO 9000 kvalitetsstandarder
  • Farvekodede buffere: pH 4,01 buffer er pink; pH 7,00 buffer er gul; og pH 10,01 buffer er blå
Inkluderer: En 1 pint (475 ml) flaske hver med pH 4,00 buffer (910104), pH 7,00 buffer (910107), pH 10,01 buffer (910110) og standard pH elektrode opbevaringsopløsning (910001) og en pH elektrode opbevaringsflaske.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analysecertifikat Yes
Oversigt Standard All-in-One pH-bufferkit
Til brug med (applikation) Nøjagtige kalibreringer og NIST sporbarhed, laboratorie- og bænkanalyse
Til brug med (udstyr) pH Meter and Electrode
pH 4.01, 7.00, 10.01
Fysisk form Liquid
Mængde 4 x 475 mL
Løsningstype pH-buffer- og lagringsløsning
Emballage Sæt
Sporbarhed til NIST Ja
Inkluderer 475 ml flasker hver med pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere; 475 ml flaske pH-elektrodeopbevaringsopløsning (910001); og en elektrodeopbevaringsflaske med 12 mm diameter
Certificeringer/compliance ISO 9001
Grad Certified
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter. Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.