Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Temperatursonder
Artikelnummer. p-4529710
Konnektortyper:
2,5 mm Phono Jack til Russell Meter
8-benet DIN (A+ Series)
MiniDIN (til Orion Star, Star A, Versa Stjerne)
Phono Tip (PerpHecT )
Type:
ATC Probe, Sainless Steel Tip, Epoxy Body
ATC sonde, glas
ATC-sonde, epoxy
ATC-sonde, rustfrit stålhus
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11762847
Brand: Thermo Scientific™ 917004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Korriger automatisk pH-målinger for variation i elektrodehældning på grund af temperaturændringer.
Korriger automatisk pH-målinger for variation i elektrodehældning på grund af temperaturændring vha Thermo Scientific™ Orion™ Automatisk temperaturkompensation (ATC) sonder i rustfrit stål.
Temperaturområde: 0° til 100 °C
Relativ nøjagtighed:± 1 °C
pH-område: 0 til 14
Opbevaring: Opbevares i luft
Inkluderer: 1m kabel
Note: Stikket skal være kompatibelt med det måler, du bruger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ATC-sonde med krop i rustfrit stål
Nøjagtighed ±1°C
Til brug med (udstyr) Russell pH Meter
Materiale Rustfrit stål
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type ATC sonde, glas
Diameter (metrisk) krop 3 mm
Længde (metrisk) 120 mm
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Konnektortyper 2,5 mm Phono Jack til Russell Meter
Opbevaringskrav Opbevares i luften