Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Temperatursonder
Beskrivelse
Korriger automatisk pH-målinger for variation i elektrodehældning på grund af temperaturændring vha Thermo Scientific™ Orion™ Automatisk temperaturkompensation (ATC) sonder i rustfrit stål.
Temperaturområde: 0° til 100 °C
Relativ nøjagtighed: ±1 °C
pH-område: 0 til 14
Opbevaring: Opbevar i luften
Inkluderer: 1m kabel
Bemærk: Stikket skal være kompatibelt med den måler, du bruger.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | ATC-sonde med krop i rustfrit stål |
| Nøjagtighed | ±1°C |
| Til brug med (udstyr) | Russell pH-meter |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | ATC-sonde |
| Diameter (metrisk) krop | 3 mm |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Temperatur (engelsk) Drift | 32 °F til 212 °F |
| Konnektortyper | 2,5 mm phono jack |
| Vis mere |