Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Temperatursonder
Konnektortyper:
2,5 mm Phono Jack til Russell Meter
8-benet DIN (A+ Series)
MiniDIN (til Orion Star, Star A, Versa Stjerne)
Phono Tip (PerpHecT )
Type:
ATC Probe, Sainless Steel Tip, Epoxy Body
ATC sonde, glas
ATC-sonde, epoxy
ATC-sonde, rustfrit stålhus
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Korriger automatisk pH-målinger for variation i elektrodehældning på grund af temperaturændring vha Thermo Scientific™ Orion™ Automatisk temperaturkompensation (ATC) sonder i rustfrit stål.
Temperaturområde: 0° til 100 °C
Relativ nøjagtighed:± 1 °C
pH-område: 0 til 14
Opbevaring: Opbevares i luft
Inkluderer: 1m kabel
Note: Stikket skal være kompatibelt med det måler, du bruger.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | ATC-sonde med krop i rustfrit stål |
| Nøjagtighed | ±2 °C |
| Til brug med (udstyr) | PerpHecT pH Meter |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | ATC-sonde, epoxy |
| Diameter (metrisk) krop | 6 mm |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Temperatur (engelsk) Drift | 32 °F til 212 °F |
| Konnektortyper | Phono Tip (PerpHecT ) |
| Vis mere |