Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Temperatursonder
Beskrivelse
Korriger automatisk pH-målinger for variation i elektrodehældning på grund af temperaturændring vha Thermo Scientific™ Orion™ Automatisk temperaturkompensation (ATC) sonder i rustfrit stål.
Temperaturområde: 0° til 100 °C
Relativ nøjagtighed:± 1 °C
pH-område: 0 til 14
Opbevaring: Opbevares i luft
Inkluderer: 1m kabel
Note: Stikket skal være kompatibelt med det måler, du bruger.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Micro ATC-sonde med spids af rustfrit stål og epoxyhus |
| Nøjagtighed | ±1°C |
| Til brug med (udstyr) | Standard pH-måler |
| Materiale | Spids i rustfrit stål og epoxyhus |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | ATC Probe, Sainless Steel Tip, Epoxy Body |
| Diameter (metrisk) krop | 5 mm |
| Længde (metrisk) | 117 mm |
| Temperatur (engelsk) Drift | 32 °F til 212 °F |
| Konnektortyper | MiniDIN (til Orion Star, Star A, Versa Stjerne) |
| Vis mere |