Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Temperatursonder
Artikelnummer. 10050113
Skift visning
Konnektortyper:
2,5 mm phono jack
8-pin DIN
Mini-DIN
Phono Tip
Type:
ATC-sonde
Mikro ATC-sonde
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Type Pakningsstørrelse
10050113 Mini-DIN ATC-sonde Hver
11762847 2,5 mm phono jack ATC-sonde Hver
10009140 8-pin DIN ATC-sonde Hver
10669542 Phono Tip ATC-sonde Hver
10620004 Mini-DIN Mikro ATC-sonde Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10050113 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 927007MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2735.00 DKK
    2551.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 183.35 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Korriger automatisk pH-målinger for variation i elektrodehældning på grund af temperaturændringer.
Korriger automatisk pH-målinger for variation i elektrodehældning på grund af temperaturændring vha Thermo Scientific™ Orion™ Automatisk temperaturkompensation (ATC) sonder i rustfrit stål.
Temperaturområde: 0° til 100 °C
Relativ nøjagtighed: ±1 °C
pH-område: 0 til 14
Opbevaring: Opbevar i luften
Inkluderer: 1m kabel
Bemærk: Stikket skal være kompatibelt med den måler, du bruger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ATC-sonde med krop i rustfrit stål
Nøjagtighed ±2 °C
Til brug med (udstyr) Orionstjerne, Stjerne A, Versa Stjerne
Materiale Rustfrit stål
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type ATC-sonde
Diameter (metrisk) krop 6 mm
Længde (metrisk) 120 mm
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Konnektortyper Mini-DIN
Opbevaringskrav Opbevares i luften