Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Sodium Ion Selektive Elektroder
Beskrivelse
Mål natrium i vandige opløsninger hurtigt, præcist og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Natriumelektroder. Et unikt redox internt system med en Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ elektrode giver hurtigere respons og større stabilitet og nøjagtighed end konventionelle natriumelektroder.
Natriumelektroden bruges almindeligvis til at måle prøver såsom fødevarer, drikkevarer og dyrefoder.
Funktioner:
- 8611BNWP er en kombinationselektrode med en Sure-Flow™ forbindelse, der gør det nemt at rengøre. Når konventionelle elektrodeforbindelser tilstoppes, kan Sure-Flow-forbindelsen åbnes og skylles ren ved blot at trykke på hætten. 8411BN er en halvcellesensor, der kræver ROSS referenceelektrode, kat. nr. 800300 eller den ROSS Ultra referenceelektrode, kat. nr. 800500U til at fungere.
Nødvendige løsninger:
- Standarder
- 941706 0,1 M NaCl natrium standardopløsning, 475 ml flaske
- 841108 1000 ppm natrium standardopløsning, 475 ml flaske
- 941107 100 ppm natrium standardopløsning, 475 ml flaske
- 941105 10 ppm natrium standardopløsning, 475 ml flaske
- Kendte standarder tilføjelse
- 841109 Natrium kendt tilsætningsstandard, 1000 ppm med ISA, 475 ml flaske
- 650700 Natrium kendt tilsætningsstandard, 1 M med ISA, 475 ml flaske
- ISA
- 841111 Sodium ISA, 475 ml flaske
- Opløsning til påfyldning af elektroder
- 900010 ROSS natrium- og referenceelektrodepåfyldningsopløsning, 5 x 50 ml flasker.
- Til regelmæssige natriummålinger (> 10-5 M eller 0,2 ppm)
- 900012 ROSS natrium- og referenceelektrodepåfyldningsopløsning, 5 x 50 ml flasker.
- Til natriummålinger på lavt niveau (< 10-5M eller 0,2 ppm)
- 841101 Natriumelektrodeopbevaringsopløsning, 475 ml flaske
- Renoveringsløsning
- 841113 Natriumelektrode-rekonditioneringsopløsning, 475 ml flaske
Varer inkluderet med:
- 841113 Natriumelektrode-rekonditioneringsopløsning, 475 ml flaske
- 841111 Sodium ISA, 475 ml flaske
- 841109 Natrium kendt tilsætningsstandard, 1000 ppm med ISA, 475 ml flaske
- 841108 1000 ppm natrium standardopløsning, 475 ml flaske
- 900010 ROSS natrium og referenceelektrode. 60 ml 1 flaske
- 841101 Natriumelektrodeopbevaringsopløsning, 475 ml flaske
Garantiperiode:
- 12 måneder fra datoen for køb af køber eller 18 måneder fra datoen for afsendelse fra sælger, alt efter hvad der er tidligere.
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Måler natrium i vandig opløsning hurtigt, præcist og økonomisk; Unikt redox internt system med ROSS™ elektrode giver hurtigere respons, større stabilitet og nøjagtighed end konventionelle natriumelektroder |
| Konnektortyper | Fast 1,2 m BNC Kabel |
| Oversigt | ROSS halvcelle BNC Orion natriumelektrode |
| Diameter (engelsk) Krop | 0,47 tommer |
| Diameter (metrisk) krop | 13 mm |
| Type påfyldningsopløsning | 900010 for almindelig Na+ (> 10-5 M eller 0,2 ppm) 900012 for lavt niveau Na+ (< 10-5 M eller 0,2 ppm) |
| Intern reference | 800300 eller 800500U |
| Længde (engelsk) | 4,72 tommer |
| Længde (engelsk) Kabel | 39,3 tommer |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H315-Forårsager hudirritation.,Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.,Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.,Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.,Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.,VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i