Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Sodium Ion Selektive Elektroder
Artikelnummer. 10384141
Skift visning
Konnektortyper:
BNC, vandtæt
Fast 1,2 m BNC Kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper unitSize
10384141 BNC, vandtæt Hver
10451213 Fast 1,2 m BNC Kabel Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10384141 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 8611BNWP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mål natriumioner i vandig opløsning hurtigt, præcist og økonomisk.
Mål natrium i vandige opløsninger hurtigt, præcist og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Natriumelektroder. Et unikt redox internt system med en Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ elektrode giver hurtigere respons og større stabilitet og nøjagtighed end konventionelle natriumelektroder.
Natriumelektroden bruges almindeligvis til at måle prøver såsom fødevarer, drikkevarer og dyrefoder.
Funktioner:
  • 8611BNWP er en kombinationselektrode med en Sure-Flow™ forbindelse, der gør det nemt at rengøre. Når konventionelle elektrodeforbindelser tilstoppes, kan Sure-Flow-forbindelsen åbnes og skylles ren ved blot at trykke på hætten. 8411BN er en halvcellesensor, der kræver ROSS referenceelektrode, kat. nr. 800300 eller den ROSS Ultra referenceelektrode, kat. nr. 800500U til at fungere.
Nødvendige løsninger:
  • Standarder
    • 941706 0,1 M NaCl natrium standardopløsning, 475 ml flaske
    • 841108 1000 ppm natrium standardopløsning, 475 ml flaske
    • 941107 100 ppm natrium standardopløsning, 475 ml flaske
    • 941105 10 ppm natrium standardopløsning, 475 ml flaske
  • Kendte standarder tilføjelse
    • 841109 Natrium kendt tilsætningsstandard, 1000 ppm med ISA, 475 ml flaske
    • 650700 Natrium kendt tilsætningsstandard, 1 M med ISA, 475 ml flaske
  • ISA
    • 841111 Sodium ISA, 475 ml flaske
  • Opløsning til påfyldning af elektroder
    • 900010 ROSS natrium- og referenceelektrodepåfyldningsopløsning, 5 x 50 ml flasker.
    • Til regelmæssige natriummålinger (> 10 -5 M eller 0,2 ppm)
    • 900012 ROSS natrium- og referenceelektrodepåfyldningsopløsning, 5 x 50 ml flasker.
    • Til natriummålinger på lavt niveau (< 10 -5 M eller 0,2 ppm)
    • 841101 Natriumelektrodeopbevaringsopløsning, 475 ml flaske
  • Renoveringsløsning
    • 841113 Natriumelektrode-rekonditioneringsopløsning, 475 ml flaske
Varer inkluderet med:
  • 841113 Natriumelektrode-rekonditioneringsopløsning, 475 ml flaske
  • 841111 Sodium ISA, 475 ml flaske
  • 841109 Natrium kendt tilsætningsstandard, 1000 ppm med ISA, 475 ml flaske
  • 841108 1000 ppm natrium standardopløsning, 475 ml flaske
  • 900010 ROSS natrium og referenceelektrode. 60 ml 1 flaske
  • 841101 Natriumelektrodeopbevaringsopløsning, 475 ml flaske
Garantiperiode:
  • 12 måneder fra datoen for køb af køber eller 18 måneder fra datoen for afsendelse fra sælger, alt efter hvad der er tidligere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper BNC, vandtæt
Oversigt ROSS natriumkombinationselektrode
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Type påfyldningsopløsning 900010 for almindelig Na+ (> 10-5 M eller 0,2 ppm)
900012 for lavt niveau Na+ (< 10-5 M eller 0,2 ppm)
Knudepunkt Fritflydende Sure-Flow™ krydset sikrer stabil
Længde (engelsk) 4,72 tommer
Længde (engelsk) Kabel 39,3 tommer
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1 M
Materiale Glas
Driftsområde (metrisk) Mættet til 10-6 M, mættet til 0,02 ppm
Temperatur (engelsk) Drift 32 til 176 °F
Til brug med (udstyr) ISE måler
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Måleområde
  • 1 x 10-6 M til mættet
  • 0,02 ppm til mættet
Parameter Sodium Combination Ion Selektiv elektrode
Genopfyldelig Ja
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM SPECIFIC ELECTRODE
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium chloride, ammonium hydroxide, triton X-100