Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Sølv/sulfidionselektive elektroder
Konnektortyper:
BNC, vandtæt
Fast 1,2 m BNC Kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Foretag hurtige, enkle, nøjagtige og økonomiske målinger af sølv- og sulfidioner i vandige opløsninger med Thermo Scientific™ Orion™ Sølv/sulfidelektroder. Disse elektroder har dobbeltelektrodemålende sølv- og sulfidioner i vandige opløsninger og udfører cyanid- og halogenidtitreringer på lavt niveau.
- Reference- og føleelektroderne er indbygget i én elektrode.
- Den indbyggede Thermo Scientific™ Sure-Flow™ referenceforbindelse forhindrer tilstopning af elektroder og giver hurtige og stabile aflæsninger.
- Fås med vandtæt BNC-, BNC- og skruelågstilslutning og kan bruges på enhver ISE-måler med BNC-forbindelse.
- Den fritflydende væskeforbindelse sikrer stabile, afdriftsfrie potentialer.
- BNWP-stik giver en vandtæt og sikker forbindelse, når den bruges sammen med de nye Orion Star Series-målere.
- Skal bruges sammen med referenceelektroden med dobbelt kryds.
Inkluderer:
Vandtætte BNC- og BNC-elektroder har 1m kabler.
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | BNC, vandtæt |
| Oversigt | Ionplus Sure-Flow solid state-kombination med WPBNC |
| Drift | driftfri potentialer |
| Knudepunkt | Fritflydende væskeforbindelse sikrer stabile, afdriftsfrie potentialer |
| Længde (metrisk) kabel | 1M |
| Til brug med (udstyr) | ISE måler |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Type | Combination Ion Selective Electrode, BNC vandtæt stik |