Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Single Junction Glass Bodied Combination Silver Billet Electrode
Type:
Kombinationselektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Orion™ Silver Billet Electrodes allow for an accurate determination of potentiometric halides. These electrodes are a combination of a silver billet-indicating electrode, along with a silver billet half-cell.
- Fås med kombinationselektrode og halvcelleelektrodefunktion
- Koncentrationsområde: endepunktsindikator
- Temperaturområde: 0° til 80 °C
- Intern ref: Ag/AgCl
- Dimensioner: 120x 12 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Sølv kombinationskonstruktion m/keramisk kryds |
| Diameter (metrisk) krop | 12 mm |
| Intern reference | Ag/AgCl |
| Knudepunkt | Keramisk |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Materiale | Silver Billet |
| Til brug med (udstyr) | Orion-instrumenter, der udfører potentiometriske halogenidbestemmelser |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Type | Kombinationselektrode |