Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Single Junction Glass Bodied Combination Silver Billet Electrode
Artikelnummer. 10458912
Type:
Kombinationselektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10458912
Brand: Thermo Scientific™ 9780SC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Receive an accurate determination of potentiometric halides with dual electrodes.
Thermo Scientific™ Orion™ Silver Billet Electrodes allow for an accurate determination of potentiometric halides. These electrodes are a combination of a silver billet-indicating electrode, along with a silver billet half-cell.
  • Fås med kombinationselektrode og halvcelleelektrodefunktion
  • Koncentrationsområde: endepunktsindikator
  • Temperaturområde: 0° til 80 °C
  • Intern ref: Ag/AgCl
  • Dimensioner: 120x 12 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Sølv kombinationskonstruktion m/keramisk kryds
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Intern reference Ag/AgCl
Knudepunkt Keramisk
Længde (metrisk) 120 mm
Materiale Silver Billet
Til brug med (udstyr) Orion-instrumenter, der udfører potentiometriske halogenidbestemmelser
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type Kombinationselektrode