Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 til USB Kabeladapter
Artikelnummer. 11742637
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
11742637 Hver
1 options
Artikelnummer. 11742637 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1010005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.00 DKK
    977.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 52.61 DKK
    5% Slukket
På lager
Tilslut en USB port til RS232-porten på dit måler ved hjælp af Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 til USB Kabeladapter.
Tilslut en USB port til RS232-porten på dit måler ved hjælp af Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 til USB Kabeladapter. Denne adapter tillader grænseflade mellem en USB forbindelse og Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjernemålere, Thermo Scientific™ Orion™ Star A-serien (Star A320, Star A220 og Star A210-serien) målere og arv Orion™ Star og Star Plus målere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Star serie RS232 til USB adapter kabel
Type Måler interface kabel
Inkluderer RS232 til USB computer interface adapter og kabel (2,5 mm RS232 meter stik og USB computerstik)
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.