Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232-printercomputerkabel
Artikelnummer. 10772304
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
10772304 Hver
1 options
Artikelnummer. 10772304 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1010053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00 DKK
    338.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.27 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Tilslut din computer til en Versa Star-, Star A200- eller Star A300-seriens måler ved hjælp af Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 computerkabel.
Tilslut din computer til en måler ved hjælp af Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 computerkabel. Dette kabel er designet til brug med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjernemålere, Thermo Scientific™ Orion™ Star A-seriemålere (Star A320, Star A220 og Star A210-serien) og arv Orion™ Star og Star Plus målere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Star serie RS232 computerkabel
Type Måler interface kabel
Inkluderer RS232 computerinterfacekabel (2,5 mm RS232 meter stik og 9 ben RS232 computerstik)
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.