Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 Printer and Computer Cable Set
Artikelnummer. 12043313
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
12043313 Hver
1 options
Artikelnummer. 12043313 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1010004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.00 DKK
    570.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 29.98 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Connect your computer and printer to a Versa Star, Star A200 or Star A300 series meter using the Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 Printer and Computer Cable Set.
Connect your computer and printer to a meter using the Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 Printer and Computer Cable Set. These cables are designed for use with Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star meters, Thermo Scientific™ Orion™ Star A series meters (Star A320, Star A220 and Star A210 series) and legacy Orion™ Star and Star Plus meters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Star series RS232 printer and computer cable set
Type Måler interface kabel
Inkluderer One RS232 printer interface cable (2.5mm RS232 meter connector and 25 pin RS232 printer connector) and one RS232 computer interface cable (2.5mm RS232 meter connector and 9 pin RS232 computer connector)
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.