Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Refillable Epoxy Bodied pH/ATC Triode™
Artikelnummer. p-4529928
Konnektortyper:
BNC vandtæt, RCA, 8-benet, Mini-DIN
BNC vandtæt, RCA, RCA
Længde (metrisk) kabel:
1 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10206993
Brand: Thermo Scientific™ undefined
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål nøjagtigt pH og temperatur sammen i kun én elektrode med en indbygget temperatursensor.
Thermo Scientific™ Genopfyldelig Orion™ ROSS Ultra Triode™ 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationselektroder kombinerer præcisionen og reaktionshastigheden fra ROSS Ultra™ linje med en indbygget ATC. Bedst egnet til brug i stærke syrer/baser, pH> 12 eller pH< 2, mad& kosmetiske emulsioner, rent vand og gylle. Genopfyldelig Orion™ ROSS Ultra™ Triodes™ kommer med to års garanti.
Unikt internt elementsystem erstatter Ag/AgCl eller Hg 2 Cl 2 indre med platintråd og redox-par fyldningsopløsning. Dobbeltforbindelsesreferenceceller har porøs keramik eller glasfiber ydre forbindelse. Design giver stabilt potentiale, uafhængig af temperatur, og stabile aflæsninger, selv når prøver varierer med 50 °C (90 °F) eller mere. Minimerer drift, omrøringseffekter, tilstoppede vejkryds; intet behov for hyppig standardisering, så prøver analyseres hurtigere.
  • Epoxy krop for holdbarhed og robusthed
  • Indbygget ATC-sonde
  • Generelle applikationer
  • Standard størrelse og standard pære
  • Glasfiberforbindelse
  • Lx Dia.: 120x 12 mm
Specifikationer
  • 0 til 14 pH
  • 0° til 100 °C (32° til 212 °F) rækkevidde
  • Hældning, 92 til 102%; isopotentialpunkt, pH 7
  • Når standardiseret i 6,86pH buffer ved 25 °C (77 °F), er nøjagtigheden± 0,03 pH for bufferen fra 0° til 100 C (32°° til 212 F) (ved °anvendelse af ATC); respons er stabil til 0,01 pH inden for 30 sekunder ved 25 °C (77 °F) og 75 °C (167 F) °og stabil til± 0,002 pH inden for 15 sekunder, når der cykles mellem pH 6,86 og 4,01 buffere ved 25 °C (77 °F)
  • Maks. kasket dia. (øverst): 0,75 tommer. (19 mm); krave dia. 0,62 tommer. (16 mm); Kabellængden er 39,37 tommer. (1m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion ROSS Ultra genopfyldelige pH/ATC triode kombinationselektroder med et BNC og 8-benet MiniDIN stik og 1 meter kabel
Konnektortyper BNC vandtæt, RCA, 8-benet, Mini-DIN
Knudepunkt Glasfiber
Materiale Epoxy krop
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type pH/ATC kombinationselektrode
Type påfyldningsopløsning ROSS elektrode 3 M KCl fyldopløsning (kat. nr. 810007)
Til brug med (udstyr) Orion Versa Stjerne, Stjerne A og Dual Star Meter
Intern reference ROSS
Isopotentielt punkt 7
pH relativ nøjagtighed 0,03 pH for buffere med automatisk temperaturkompensation
Præcision 0.01
Prøve kompatibilitet TRIS, sulfider eller proteiner
garanti 2 år
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 12 mm