Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Refillable Epoxy Bodied pH/ATC Triode™
Artikelnummer. 15532405
Skift visning
Konnektortyper:
BNC vandtæt, RCA, 8-benet, Mini-DIN
BNC vandtæt, RCA, RCA
Længde (metrisk) kabel:
1 m
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Længde (metrisk) kabel unitSize
15532405 BNC vandtæt, RCA, RCA 1 m Hver
10206993 BNC vandtæt, RCA, 8-benet, Mini-DIN 1 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15532405 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 8157BNURCA
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål nøjagtigt pH og temperatur sammen i kun én elektrode med en indbygget temperatursensor.
Thermo Scientific™ Genopfyldelig Orion™ ROSS Ultra Triode™ 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationselektroder kombinerer præcisionen og reaktionshastigheden fra ROSS Ultra™ linje med en indbygget ATC. Bedst egnet til brug i stærke syrer/baser, pH> 12 eller pH< 2, mad& kosmetiske emulsioner, rent vand og gylle. Genopfyldelig Orion™ ROSS Ultra™ Triodes™ kommer med to års garanti.
Mål pH og temperatur med én elektrode
Mål biologiske medier, lægemidler, fødevarer og mere med Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Genopfyldelig pH/ATC Triode™ Kombinationselektroder. De er ideelle til enhver applikation, hvor brugen af metalliske referenceelektroder ville forurene prøverne. ROSS Ultra-elektroder giver den bedste temperaturydelse ved gentagne, varierende temperaturer af alle andre elektroder. De har stor stabilitet og drift og kommer med to års erstatningsgaranti.
Oprethold prøveintegriteten, selv i TRIS-buffere; ROSS dobbeltforbindelsesdesignelektroder indeholder ingen sølv, som kan binde med biologiske prøver. Med indbyggede temperatursensorer tilbyder disse elektroder en bekvem løsning til dine rutinemæssige prøvemålinger.
Kompatibel med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™ , Thermo Scientific™ Orion Star™ A, og Thermo Scientific™ Orion™ Dobbelt Star™ meter, samt Mettler Toledo™ pH-målere.
Målmarkeder:
  • Farmaceutisk/Biofarmaceutisk
  • Fødevarefremstilling
  • Akademisk/Regering
  • Miljø
Applikationer:
  • Kvalitetskontrol
  • Forskning
  • Til generelle formål
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion ROSS Ultra genopfyldelige pH/ATC triode kombinationselektroder med en BNC og RCA Stik og 1 meter kabel
Konnektortyper BNC vandtæt, RCA, RCA
Knudepunkt Glasfiber
Materiale Epoxy krop
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Kombination Ag/AgCl dobbelt juction pH-elektrode, Mini-DIN konnektor
Type påfyldningsopløsning ROSS elektrode 3 M KCl fyldopløsning (kat. nr. 810007)
Til brug med (udstyr) Mettler Toledo Fem og syv serier pH-målere
Intern reference ROSS
Isopotentielt punkt 7
pH relativ nøjagtighed 0,03 pH for buffere med automatisk temperaturkompensation
Præcision 0.01
garanti 2 år
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 12 mm