Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Genopfyldelig epoxy fyldig pH/ATC Triode™
Beskrivelse
Orion™ ROSS Ultra-elektroder tilbyder de bedste stabilitets- og driftfrie målinger af alle vores ROSS elektroder, samtidig med at de leverer den hurtige nøjagtighed og temperaturrespons, der er synonymt med dette referencesystem. Disse er kompatible med prøver, der indeholder organiske forbindelser, Tris-buffere, enzymer, proteiner, tungmetaller og andre forbindelser.
Nødvendige løsninger:
Opløsning til påfyldning af elektroder
- 810007 ROSS pH-elektrodefyldningsopløsning, 5 x 60 ml flasker
Elektrodeopbevaringsløsning
- 810001 ROSS pH-elektrodeopbevaringsløsning, 475 ml flaske
pH-buffere
- 910168 pH 1,68 buffer, sporbar, NIST 475 ml
- 910104 pH 4.01 buffer, farvekodet rød, NIST sporbar, 475 ml
- 910105 pH 5,00 buffer, farvekodet orange, NIST sporbar, 475 ml
- 910686 pH 6,86 buffer, DIN-standard, NIST sporbar, 475 ml
- 910107 pH 7,00 buffer, farvekodet gul, NIST sporbar, 475 ml
- 910918 pH 9,18 buffer, DIN-standard, NIST sporbar, 475 ml
- 910110 pH 10,01 buffer, farvekodet blå, NIST sporbar, 475 ml
- 910112 pH 12,46 buffer NIST , sporbar, 475 ml
- 810199 All-in-One ROSS pH-bufferkit inkluderer pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere, 475 ml pH-elektrodeopbevaringsopløsning ROSS , 475 ml, pH-elektrode-renseløsning C, 30 ml og 12 mm elektrodeopbevaringsflaske
pH-rengøringsløsningssæt
- 900020 Rengøringsopløsning A og C, 30 ml hver. B og D, 60 ml hver
Genstande inkluderet med
- 810007 ROSS pH-elektrodefyldningsopløsning 60 ml 1 flaske
Garantiperiode
- 24 måneder fra købsdatoen
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Orion ROSS Ultra genopfyldelige pH/ATC triode kombinationselektroder med et BNC og 8-benet MiniDIN stik og 1 meter kabel |
| Konnektortyper | BNC (Vandtæt), 8-benet, Mini-DIN |
| Knudepunkt | Glasfiber |
| Materiale | Epoxy krop |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | pH/ATC kombinationselektrode |
| Type påfyldningsopløsning | ROSS elektrode 3 M KCl fyldopløsning (kat. nr. 810007) |
| Til brug med (udstyr) | Orion Star Series Målere |
| Intern reference | ROSS |
| Vis mere |