Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Epoxy-fyldt pH/ATC Triode™
Artikelnummer. p-4529932
Konnektortyper:
Vandtæt BNC
, RCA
BNC vandtæt, RCA, 8-benet, Mini-DIN
Længde (metrisk) kabel:
1 m
3 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11839221
Brand: Thermo Scientific™ 8107BNUMD
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål nøjagtigt pH og temperatur sammen i kun én elektrode med en indbygget temperatursensor.
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra Triode™ 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationselektroder kombinerer præcisionen og reaktionshastigheden fra ROSS Ultra line med indbygget ATC. Disse produkter tilbyder en gel-fyldt epoxy krop, der kræver lidt vedligeholdelse og er bedst at bruge, hvor minimal vedligeholdelse er påkrævet. Ikke-genopfyldelig Orion ROSS Ultra Triodes kommer med 18 måneders garanti.
Mål pH og temperatur med en elektrode med lav vedligeholdelse
Prøver med lav ionstyrke, såsom rent vand, udgør en udfordring for pH-elektrodeydelsen. Træg respons, dårlig nøjagtighed og drift er almindelige. De Thermo Scientific Orion ROSS Ultra 8107 Triode pH-elektrode reagerer inden for et minut, hvilket viser en stabil, nøjagtig aflæsning.
Gennemfør dine pH-målinger hurtigere. Få lang, vedligeholdelsesfri elektrodelevetid med speciel langtidsholdbar gel og innovativt design af kapillarglasforbindelse. Oprethold prøveintegriteten, selv i TRIS-buffere; ROSS dobbeltforbindelsesdesignelektroder indeholder ingen sølv, som kan binde med biologiske prøver. Med indbyggede temperatursensorer tilbyder disse elektroder en bekvem løsning til dine rutinemæssige prøvemålinger.
Kompatibel med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™ , Thermo Scientific™ Orion Star™ A, og Thermo Scientific™ Orion™ Dobbelt Star™ meter, samt Mettler Toledo™ pH-målere.
Målmarkeder:
  • Farmaceutisk/Biofarmaceutisk
  • Fødevarefremstilling
  • Akademisk/Regering
  • Miljø
Applikationer:
  • Kvalitetskontrol
  • Forskning
  • Til generelle formål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion ROSS Ultra Low Maintenance pH/ATC Triode Kombinationselektroder med BNC og 8-benet MiniDIN stik og 1 meter kabel
Konnektortyper BNC vandtæt, RCA, 8-benet, Mini-DIN
Knudepunkt Glaskapillær
Materiale Robust epoxy krop, fyldt med gel med lav vedligeholdelse
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type Kombination Ag/AgCl dobbelt juction pH-elektrode, Mini-DIN konnektor
Type påfyldningsopløsning Ingen påkrævet
Til brug med (udstyr) Orion Versa Stjerne, Stjerne A og Dual Star Meter
Intern reference ROSS
Isopotentielt punkt 7
pH relativ nøjagtighed 0,03 pH for buffere med automatisk temperaturkompensation
Præcision 0.01
Prøve kompatibilitet TRIS, sulfider eller proteiner
garanti 18 måneder
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 12 mm