Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Epoxy-fyldt pH/ATC Triode™
Beskrivelse
Mål pH og temperatur med en elektrode med lav vedligeholdelse
Prøver med lav ionstyrke, såsom rent vand, udgør en udfordring for pH-elektrodeydelsen. Træg respons, dårlig nøjagtighed og drift er almindelige. De Thermo Scientific Orion ROSS Ultra 8107 Triode pH-elektrode reagerer inden for et minut, hvilket viser en stabil, nøjagtig aflæsning.
Gennemfør dine pH-målinger hurtigere. Få lang, vedligeholdelsesfri elektrodelevetid med speciel langtidsholdbar gel og innovativt design af kapillarglasforbindelse. Oprethold prøveintegriteten, selv i TRIS-buffere; ROSS dobbeltforbindelsesdesignelektroder indeholder ingen sølv, som kan binde med biologiske prøver. Med indbyggede temperatursensorer tilbyder disse elektroder en bekvem løsning til dine rutinemæssige prøvemålinger.
Kompatibel med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™ , Thermo Scientific™ Orion Star™ A, og Thermo Scientific™ Orion™ Dobbelt Star™ meter, samt Mettler Toledo™ pH-målere.
Målmarkeder:
- Farmaceutisk/Biofarmaceutisk
- Fødevarefremstilling
- Akademisk/Regering
- Miljø
- Kvalitetskontrol
- Forskning
- Til generelle formål
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Orion ROSS Ultra Low Maintenance pH/ATC Triode Combination Electrodes with a BNC and RCA Connector and 1 meter cable |
| Konnektortyper | Vandtæt BNC , RCA |
| Knudepunkt | Glaskapillær |
| Materiale | Robust epoxy krop, fyldt med gel med lav vedligeholdelse |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Type | pH/ATC kombinationselektrode |
| Type påfyldningsopløsning | Ingen påkrævet |
| Til brug med (udstyr) | Mettler Toledo Five and Seven Series pH Meters |
| Intern reference | ROSS |
| Vis mere |