Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Epoxy-fyldt pH/ATC Triode™
Artikelnummer. 11849221
Skift visning
Konnektortyper:
BNC (Vandtæt), 8-benet, Mini-DIN
BNC (Vandtæt), RCA
Længde (metrisk) kabel:
1 m
3 m
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Længde (metrisk) kabel Pakningsstørrelse
11849221 BNC (Vandtæt), 8-benet, Mini-DIN 3 m Hver
11839221 BNC (Vandtæt), 8-benet, Mini-DIN 1 m Hver
15950377 BNC (Vandtæt), RCA 1 m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11849221 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 8107UWMMD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3360.00 DKK
    3073.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 286.08 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Mål nøjagtigt pH og temperatur sammen i kun én elektrode med en indbygget temperatursensor.
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra Triode™ 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationselektroder kombinerer præcisionen og reaktionshastigheden fra ROSS Ultra line med indbygget ATC. Disse produkter tilbyder en gel-fyldt epoxy krop, der kræver lidt vedligeholdelse og er bedst at bruge, hvor minimal vedligeholdelse er påkrævet. Ikke-genopfyldelig Orion ROSS Ultra Triodes kommer med 18 måneders garanti.
Orion™ ROSS Ultra-elektroder tilbyder de bedste stabilitets- og driftfrie målinger af alle vores ROSS elektroder, samtidig med at de leverer den hurtige nøjagtighed og temperaturrespons, som dette referencesystem synonomer med. Disse er kompatible med prøver, der indeholder organiske forbindelser, Tris-buffere, enzymer, proteiner, tungmetaller og andre forbindelser.
Nødvendige løsninger:
Elektrodeopbevaringsløsning
  • 810001 ROSS pH-elektrodeopbevaringsløsning, 475 ml flaske
pH-buffere
  • 910168 pH 1,68 buffer, sporbar, NIST 475 ml
  • 910104 pH 4.01 buffer, farvekodet rød, NIST sporbar, 475 ml
  • 910105 pH 5,00 buffer, farvekodet orange, NIST sporbar, 475 ml
  • 910686 pH 6,86 buffer, DIN-standard, NIST sporbar, 475 ml
  • 910107 pH 7,00 buffer, farvekodet gul, NIST sporbar, 475 ml
  • 910918 pH 9,18 buffer, DIN-standard, NIST sporbar, 475 ml
  • 910110 pH 10,01 buffer, farvekodet blå, NIST sporbar, 475 ml
  • 910112 pH 12,46 buffer NIST , sporbar, 475 ml
  • 810199 All-in-One ROSS pH-bufferkit inkluderer pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere, 475 ml pH-elektrodeopbevaringsopløsning ROSS , 475 ml, pH-elektrode-renseløsning C, 30 ml og 12 mm elektrodeopbevaringsflaske
pH-rengøringsløsningssæt
  • 900020 Rengøringsopløsning A og C, 30 mLl hver. B og D, 60 ml hver
Garantiperiode
  • 18 måneder fra købsdatoen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion ROSS Ultra Low Maintenance pH/ATC Triode Kombinationselektroder med BNC og 8-benet MiniDIN stik og 3 meter kabel
Konnektortyper BNC (Vandtæt), 8-benet, Mini-DIN
Knudepunkt Glaskapillær
Materiale Robust epoxy krop, fyldt med gel med lav vedligeholdelse
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type pH/ATC kombinationselektrode
Type påfyldningsopløsning Ingen påkrævet
Til brug med (udstyr) Standard pH-meter
Intern reference ROSS
Isopotentielt punkt 7
pH relativ nøjagtighed 0,03 pH for buffere med automatisk temperaturkompensation
Præcision 0.01
Prøve kompatibilitet TRIS, sulfider eller proteiner
garanti 18 måneder
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 3 m
Diameter (metrisk) 12 mm