Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Epoxy-fyldt pH/ATC Triode™
Artikelnummer. 11839221
Skift visning
Konnektortyper:
BNC (Vandtæt), 8-benet, Mini-DIN
BNC (Vandtæt), RCA
Længde (metrisk) kabel:
1 m
3 m
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Længde (metrisk) kabel Pakningsstørrelse
11839221 BNC (Vandtæt), 8-benet, Mini-DIN 1 m Hver
11849221 BNC (Vandtæt), 8-benet, Mini-DIN 3 m Hver
15950377 BNC (Vandtæt), RCA 1 m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11839221 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 8107BNUMD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3185.00 DKK
    2969.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 215.54 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Mål nøjagtigt pH og temperatur sammen i kun én elektrode med en indbygget temperatursensor.
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra Triode™ 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationselektroder kombinerer præcisionen og reaktionshastigheden fra ROSS Ultra line med indbygget ATC. Disse produkter tilbyder en gel-fyldt epoxy krop, der kræver lidt vedligeholdelse og er bedst at bruge, hvor minimal vedligeholdelse er påkrævet. Ikke-genopfyldelig Orion ROSS Ultra Triodes kommer med 18 måneders garanti.
Mål pH og temperatur med en elektrode med lav vedligeholdelse
Prøver med lav ionstyrke, såsom rent vand, udgør en udfordring for pH-elektrodeydelsen. Træg respons, dårlig nøjagtighed og drift er almindelige. De Thermo Scientific Orion ROSS Ultra 8107 Triode pH-elektrode reagerer inden for et minut, hvilket viser en stabil, nøjagtig aflæsning.
Gennemfør dine pH-målinger hurtigere. Få lang, vedligeholdelsesfri elektrodelevetid med speciel langtidsholdbar gel og innovativt design af kapillarglasforbindelse. Oprethold prøveintegriteten, selv i TRIS-buffere; ROSS dobbeltforbindelsesdesignelektroder indeholder ingen sølv, som kan binde med biologiske prøver. Med indbyggede temperatursensorer tilbyder disse elektroder en bekvem løsning til dine rutinemæssige prøvemålinger.
Kompatibel med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™ , Thermo Scientific™ Orion Star™ A, og Thermo Scientific™ Orion™ Dobbelt Star™ meter, samt Mettler Toledo™ pH-målere.
Målmarkeder:
  • Farmaceutisk/Biofarmaceutisk
  • Fødevarefremstilling
  • Akademisk/Regering
  • Miljø
Applikationer:
  • Kvalitetskontrol
  • Forskning
  • Til generelle formål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion ROSS Ultra Low Maintenance pH/ATC Triode Kombinationselektroder med BNC og 8-benet MiniDIN stik og 1 meter kabel
Konnektortyper BNC (Vandtæt), 8-benet, Mini-DIN
Knudepunkt Glaskapillær
Materiale Robust epoxy krop, fyldt med gel med lav vedligeholdelse
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type Kombination Ag/AgCl dobbelt juction pH-elektrode, Mini-DIN konnektor
Type påfyldningsopløsning Ingen påkrævet
Til brug med (udstyr) Orion Versa Stjerne, Stjerne A og Dual Star Meter
Intern reference ROSS
Isopotentielt punkt 7
pH relativ nøjagtighed 0,03 pH for buffere med automatisk temperaturkompensation
Præcision 0.01
Prøve kompatibilitet TRIS, sulfider eller proteiner
garanti 18 måneder
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 12 mm