Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Genopfyldelig epoxy fyldig pH/ATC Triode™
Artikelnummer. p-6227000 Shop alle Thermo Scientific produkter
Konnektortyper:
Vandtæt BNC
, RCA
Vandtæt BNC, 8-benet, Mini-DIN
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16690713
Brand: Thermo Scientific™ 8302BNURCA
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål nøjagtigt pH og temperatur sammen i kun én elektrode med en indbygget temperatursensor.
Thermo Scientific™ Genopfyldelig Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationselektroder kombinerer præcisionen og reaktionshastigheden fra ROSS Ultra™ linje med en indbygget ATC. Bedst egnet til brug i stærke syrer/baser, pH> 12 eller pH< 2, mad& kosmetiske emulsioner, rent vand og gylle. Genopfyldelig Orion™ ROSS Ultra™ Triodes™ kommer med to års garanti.
Mål pH og temperatur med én elektrode
Fuldfør dine pH-målinger hurtigere. Vores ROSS Ultra Triode pH-elektroder tilbyder mere fleksibilitet, nøjagtighed og præcision til dine behov for pH-måling. Med indbyggede temperatursensorer tilbyder disse elektroder en bekvem løsning til dine rutinemæssige prøvemålinger. Kompatibel med Thermo ™ Videnskabelig™ Orion Versa Star™ , Thermo Scientific™ Orion Star™ A, og Thermo Scientific™ Orion™ Dobbelt Star™ meter, samt Mettler Toledo™ pH-målere.
Målmarkeder:
  • Farmaceutisk
  • Fødevarefremstilling
  • Akademisk/Regering
  • Miljø
Applikationer:
  • Kvalitetskontrol
  • Forskning
  • Til generelle formål
Garanti : 24 måneder fra køberens købsdato eller 36 måneder fra forsendelsesdatoen fra sælger, alt efter hvad der er først
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Orion ROSS Ultra Glas Triode pH/ATC kombinationselektroder med en BNC og RCA Stik og 1 meter kabel
Konnektortyper
Vandtæt BNC
, RCA
Knudepunkt Keramisk
Materiale Kemikaliebestandigt glashus
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type pH/ATC kombinationselektrode
Type påfyldningsopløsning ROSS elektrode 3 M KCl fyldopløsning (kat. nr. 810007)
Til brug med (udstyr) Mettler Toledo Fem og syv serier pH-målere
Intern reference ROSS
Isopotentielt punkt 7
pH relativ nøjagtighed 0,03 pH for buffere med automatisk temperaturkompensation
Præcision 0.01
garanti 2 år
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 12 mm