Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Genopfyldelig epoxy fyldig pH/ATC Triode™
Artikelnummer. 12493617
Skift visning
Konnektortyper:
BNC (Vandtæt), 8-benet, Mini-DIN
BNC (Vandtæt), RCA
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
12493617 BNC (Vandtæt), 8-benet, Mini-DIN Hver
16690713 BNC (Vandtæt), RCA -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12493617 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 8302BNUMD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3485.00 DKK
    3178.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 306.63 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål nøjagtigt pH og temperatur sammen i kun én elektrode med en indbygget temperatursensor.
Thermo Scientific™ Genopfyldelig Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationselektroder kombinerer præcisionen og reaktionshastigheden fra ROSS Ultra™ linje med en indbygget ATC. Bedst egnet til brug i stærke syrer/baser, pH> 12 eller pH< 2, mad& kosmetiske emulsioner, rent vand og gylle. Genopfyldelig Orion™ ROSS Ultra™ Triodes™ kommer med to års garanti.
Orion™ ROSS Ultra™ Elektroder tilbyder den bedste stabilitet og driftsfrie målinger af alle vores ROSS elektroder, samtidig med at de leverer den hurtige nøjagtighed og temperaturrespons, der er synonymt med dette referencesystem. Disse er kompatible med prøver, der indeholder organiske forbindelser, Tris-buffere, enzymer, proteiner, tungmetaller og andre forbindelser.
Nødvendige løsninger:
Opløsning til påfyldning af elektroder
  • 810007 ROSS pH-elektrodefyldningsopløsning, 5 x 60 ml flasker
Elektrodeopbevaringsløsning
  • 810001 ROSS pH-elektrodeopbevaringsløsning, 475 ml flaske
pH-buffere
  • 910168 pH 1,68 buffer, sporbar, NIST 475 ml
  • 910104 pH 4.01 buffer, farvekodet rød, NIST sporbar, 475 ml
  • 910105 pH 5,00 buffer, farvekodet orange, NIST sporbar, 475 ml
  • 910686 pH 6,86 buffer, DIN-standard, NIST sporbar, 475 ml
  • 910107 pH 7,00 buffer, farvekodet gul, NIST sporbar, 475 ml
  • 910918 pH 9,18 buffer, DIN-standard, NIST sporbar, 475 ml
  • 910110 pH 10,01 buffer, farvekodet blå, NIST sporbar, 475 ml
  • 910112 pH 12,46 buffer NIST , sporbar, 475 ml
  • 810199 All-in-One ROSS pH-bufferkit inkluderer pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere, 475 ml pH-elektrodeopbevaringsopløsning ROSS , 475 ml, pH-elektrode-renseløsning C, 30 ml og 12 mm elektrodeopbevaringsflaske
pH-rengøringsløsningssæt
  • 900020 Rengøringsopløsning A og C, 30 ml hver. B og D, 60 ml hver
Genstande inkluderet med
  • 810007 ROSS pH-elektrodefyldningsopløsning 60 ml 1 flaske
Garantiperiode
  • 24 måneder fra købsdatoen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion ROSS Ultra Glas Triode pH/ATC kombinationselektroder med BNC og 8-benet MiniDIN stik og 1 meter kabel
Konnektortyper BNC (Vandtæt), 8-benet, Mini-DIN
Knudepunkt Keramisk
Materiale Kemikaliebestandigt glashus
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Kombination Ag/AgCl dobbelt juction pH-elektrode, Mini-DIN konnektor
Type påfyldningsopløsning ROSS elektrode 3 M KCl fyldopløsning (kat. nr. 810007)
Til brug med (udstyr) Orion Star Series Målere
Intern reference ROSS
Isopotentielt punkt 7
pH relativ nøjagtighed 0,03 pH for buffere med automatisk temperaturkompensation
Præcision 0.01
garanti 2 år
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 12 mm