Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Sure-Flow™ Kombinations pH-elektrode med glaskroppe
Artikelnummer. 10101121
Skift visning
Konnektortyper:
BNC (Vandtæt)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10101121 BNC (Vandtæt) Hver
1 options
Artikelnummer. 10101121 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 8172BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3110.00 DKK
    2894.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 215.15 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De Thermo Scientific™ Orion™ 9165BNWP Combination Sure-Flow pH-elektrode er en kombineret pH-elektrode med epoxylegeme til hurtig respons i vanskelige prøver og jord.
Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ elektroder er bygget med en unik fritflydende væske-til-væske forbindelse, der forenkler målinger af snavsede eller tyktflydende prøver ved at hjælpe med at forhindre tilstopning, hvilket gør dem nemme at rengøre. De fås i kemisk resistente glaslegemer og bedst egnet til brug i stærke syrer/baser, pH> 12 eller pH< 2, mad& kosmetiske emulsioner, rent vand og gylle.
Orion™ ROSS Elektroder giver hurtig nøjagtighed og temperaturrespons, som går hånd i hånd med dette referencesystems fremragende stabilitet. Kompatibel med prøver, der indeholder organiske forbindelser, Tris-buffere, enzymer, proteiner, tungmetaller og andre forbindelser.
Påkrævede opløsninger
Opløsning til påfyldning af elektroder
810007 ROSS pH elektrodefyldningsopløsning, 5 x 60 ml flasker
Elektrodeopbevaringsløsning
810001 ROSS pH elektrode opbevaringsopløsning, 475 ml flaske
pH-buffere
910168 pH 1,68 buffer, NIST sporbar, 475 ml
910104 pH 4,01 buffer, farvekodet rød, NIST sporbar, 475 ml
910105 pH 5,00 buffer, farvekodet orange, NIST sporbar, 475 ml
910686 pH 6,86 buffer, DIN standard, NIST sporbar, 475 ml
910107 pH 7,00 buffer, farvekodet gul, NIST sporbar, 475 ml
910918 pH 9,18 buffer, DIN standard, NIST sporbar, 475 ml
910110 pH 10,01 buffer, farvekodet blå, NIST sporbar, 475 ml
910112 pH 12,46 buffer, NIST sporbar, 475 ml
810199 Alt-i-én ROSS pH buffer kit, inkluderer pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere, 475 ml hver ROSS pH
elektrodeopbevaringsopløsning, 475 ml, pH-elektroderenseopløsning C, 30 ml og 12 mm elektrode
opbevaringsflaske
pH-renseopløsningssæt
900020 Renseopløsning A og C, 30 ml hver. B og D, 60 ml hver
Varer medfølger
810007 ROSS pH elektrodefyldningsopløsning 60 mL 1 flaske
Garantiperiode
12 måneder fra købsdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion ROSS Sure-Flow pH-elektrode
Konnektortyper BNC (Vandtæt)
Knudepunkt Sure-Flow
Materiale Glas krop
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Kombination pH-elektrode, glashus, BNC vandtæt stik
Type påfyldningsopløsning 3M KCl (810007)
Til brug med (applikation) Biologisk/Farmaceutisk– TRIS-buffer, proteiner, enzymer; Emulsioner– Fødevarer, kosmetik, olier; Emulsioner– Olieprodukter; maling; Generelt formål– De fleste prøvetyper; Høj ionstyrke– Syrer, baser, saltlage, pH> 12 eller pH< 2; Lav ionstyrke–
Til brug med (udstyr) Standard pH-meter, BNC-stik
Inkluderer Aftagelig pæreskærm, 2 x 60mL flasker ORion ROSS elektrodefyldningsopløsning
Intern reference ROSS
Præcision 0.01
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Diameter (metrisk) Kap 16 mm