Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Halvcelle pH-elektrode af glas
Artikelnummer. 10029070
Skift visning
Konnektortyper:
BNC og 6-benet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10029070 BNC og 6-benet Hver
1 options
Artikelnummer. 10029070 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 8101BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1810.00 DKK
    1648.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 161.13 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Udfør præcise pH-bestemmelser til rutine- eller forskningsarbejde.
Denne ROSS Halvcelle pH-elektrode er til brug med ROSS Ultra reference halvcelle elektrode 800500U.
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Elektroder giver hurtig nøjagtighed og temperaturrespons, hvilket går hånd i hånd med den fremragende stabilitet af dette referencesystem. Kompatible med prøver, der indeholder organiske forbindelser, Tris-buffere, enzymer, proteiner, tungmetaller og andre forbindelser.
Påkrævede opløsninger
  • Elektrodeopbevaringsløsning
  • 810001 ROSS pH-elektrodeopbevaringsløsning, 475 ml flaske
pH-buffere
  • 910168 pH 1,68 buffer, sporbar, NIST 475 ml
  • 910104 pH 4.01 buffer, farvekodet rød, NIST sporbar, 475 ml
  • 910105 pH 5,00 buffer, farvekodet orange, NIST sporbar, 475 ml
  • 910686 pH 6,86 buffer, DIN-standard, NIST sporbar, 475 ml
  • 910107 pH 7,00 buffer, farvekodet gul, NIST sporbar, 475 ml
  • 910918 pH 9,18 buffer, DIN-standard, NIST sporbar, 475 ml
  • 910110 pH 10,01 buffer, farvekodet blå, NIST sporbar, 475 ml
  • 910112 pH 12,46 buffer NIST , sporbar, 475 ml
  • 810199 All-in-One ROSS pH-buffersæt inkluderer pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere, 475 ml pH-elektrodelagringsløsning hver ROSS af dem, 475 ml, pH-elektroderenseløsning C, 30 ml og 12 mm elektrodeopbevaringsflaske
pH-rengøringsløsningssæt
  • 900020 Rengøringsopløsning A og C, 30 ml hver. B og D, 60 ml hver
Garantiperiode
  • 12 måneder fra købsdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt BNC vandtæt stik
Konnektortyper BNC og 6-benet
Knudepunkt Dobbelt
Materiale Glas krop
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Halvcelleelektrode
Drift Drift er mindre end 0,002 pH pr. dag, restandardisering er minimeret
Elektrode ROSS hvilket indikerer pH-halvcelle
Til brug med (udstyr) Orion ROSS Reference Elektrode 800500U
Intern reference ROSS
Præcision 0.01
Længde (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Diameter (metrisk) Kap 16 mm