Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Resistor Kits and Flow Cell Conductivity Probe Accessories
Beskrivelse
Confidently perform conductivity tests and measurements with Thermo Scientific™ Orion™ Accessories. Find an additional or replacement Glass Flow Cell for use with the Orion 2-Cell Ultra-pure Conductivity Probe. Use the Thermo Scientific Orion Conductivity Resistor Calibration Kit to verify the performance of Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ and Orion Star™ Bench and Portable Conductivity Meters. Each conductivity calibration kit includes six resistors that simulate nominal conductance values between 1 μS and 100 mS and have 8 pin MiniDIN connectors.
Conductivity Standards
- Traceable to NIST standard reference materials
- Designed to meet all end user requirements, including laboratory grade and DIN standards
- Conductivity standard temperature tables are programmed into Thermo Scientific Orion meter software for use with the automatic calibration feature
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Replacement Glass Flow Cell |
| Til brug med (udstyr) | Conductivity Probes (013016MD, 013016A and 013016D) |
| Type | Udskiftningsflowcelle |
| NIST sporbar | Yes |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.