Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Modstandssæt og tilbehør til flowcelleledningsprobe
Beskrivelse
Udfør ledningsevnetests og målinger med sikkerhed med Thermo Scientific™ tilbehør. Find en ekstra eller erstatning for glasstrømningscelle til brug med Orion 2-celle ultra-ren ledningsevneproben. Brug ledningsmodstandskalibreringskittet Thermo Scientific Orion til at verificere ydeevnen af Versa Orion™ Thermo Scientific™ Star Pro™ and Orion Star™ Bench og bærbare ledningsevnemålere. Hvert ledningsevnekalibreringssæt indeholder seks modstande, der simulerer nominelle ledningsværdier mellem 1 μS og 100 mS og har 8-bens MiniDIN-stik.Orion™
- Sporbar til NIST standard referencematerialer
- Designet til at opfylde alle slutbrugerkrav, herunder laboratoriekvalitets- og DIN-standarder
- Ledningsevnestandardtemperaturtabeller programmeres ind i Thermo Scientific Orion måleersoftwaren til brug med den automatiske kalibreringsfunktion
- Glasflowcelle kompatibel med Thermo Scientific™ Orion™ Orion 2-celle Ultrapure ledningsevneprobe, (Kat. Nr. 013016MD)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Konduktivitetskalibreringsmodstandssæt med 8-benet MiniDIN-forbindelse |
| Til brug med (udstyr) | 3-Star Ledningsevnemåler, 4-stjernet pH/konduktivitetsmåler, 5-stjernet pH/DO/konduktivitetsmåler, 5-stjernet pH/ISE/DO/ledningsevnemåler |
| Type | Kalibreringsmodstandssæt |
| Til brug med (applikation) | Kalibrering af ledningsevne |