Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Resistor Kits and Flow Cell Conductivity Probe Accessories
Beskrivelse
Confidently perform conductivity tests and measurements with Thermo Scientific™ Orion™ Accessories. Find an additional or replacement Glass Flow Cell for use with the Orion 2-Cell Ultra-pure Conductivity Probe. Use the Thermo Scientific Orion Conductivity Resistor Calibration Kit to verify the performance of Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ and Orion Star™ Bench and Portable Conductivity Meters. Each conductivity calibration kit includes six resistors that simulate nominal conductance values between 1 μS and 100 mS and have 8 pin MiniDIN connectors.
Ledningsevnestandarder
- Sporbar til NIST standard referencematerialer
- Designet til at opfylde alle slutbrugerkrav, herunder laboratoriekvalitets- og DIN-standarder
- Ledningsevnestandardtemperaturtabeller programmeres ind i Thermo Scientific Orion måleersoftwaren til brug med den automatiske kalibreringsfunktion
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Erstatningsglasstrømscelle |
| Til brug med (udstyr) | Ledningsevneprober (013016MD, 013016A og 013016D) |
| Type | Erstatningsflowcelle |
| NIST sporbar | Ja |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.