Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ RDO Udskiftning af elektrodehætte
Artikelnummer. 10436758
Skift visning
Type:
Probe optisk hætte
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10436758 Probe optisk hætte Hver
1 options
Artikelnummer. 10436758 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 087001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1185.00 DKK
    1052.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 133.00 DKK
    11% Slukket
På lager
Brug sondens optiske hætte udskiftning med RDO sonder.
Brug Thermo Scientific™ Orion™ RDO™ Udskiftning af probe optisk hætte med Orion RDO sonder.
Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Optisk hætte
Til brug med (udstyr) Orion RDO Prober 087010MD, 087020MD, 087030MD, 087050MD, 087100MD
Type Probe optisk hætte
Brug ikke opløsningsmidler eller sæber til at rengøre RDO hætten og gnid ikke hætten med slibende materiale. Brug af disse materialer vil beskadige RDO hætte og annullerer garantien. Lad ikke salt eller mineralaflejringer dannes på RDO kasket.