Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ RDO Optiske opløste iltelektroder
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Orion™ Optisk RDO elektrode 087010MD overholder ASTM D888-09(C); ATP Metode 1002-8-2009 In-Situ; ATP Metode 1003-8-2009; ATP Metode 1004-8-2009 til spildevandsmålinger.
Funktioner:
- Anvender den nyeste lumiphore-teknologi til måling af DO
- Vedligeholdelse en gang om året med en simpel udskiftning af hætten
- Sensorkabellængder på 3, 6, 10, 15 eller 30 m (10, 20, 30, 50 eller 100 fod)
- IP68-klassificeret, vandtæt
Inkluderer:
RDO™ Sonde, optisk hætte. sensorbeskyttelse i rustfrit stål og kalibreringsmuffe
Kræver
Orion Star Meter med RDO™ input
Kompatibel med:
087001 Erstatningsoptisk hætte
087002 Udskiftning af rustfrit stål RDO™ Sondevagt
087003 Udskiftningskalibreringsmuffe til RDO™ Feltsonder
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Orion RDO Opløst iltsonde |
| Længde (engelsk) Kabel | 10 ft. |
| Længde (metrisk) kabel | 3 m |
| Sensortyper | RDO Optisk sensor for opløst ilt |
| Opløst ilt (mætningsområde) | 0,0 til 200 % |
| Certificeringer/compliance | ASTM D888, Standard Methods 4500-O G or H, ISO 17289 |
| Til brug med (udstyr) | Orion Star Meter med RDO input |
| Type | Opløst iltprobe |
| Sondetype | RDO Optisk opløst ilt |
| Opløst ilt (koncentrationsområde) | 0,00 til 20,0 mg/L |
| Vis mere |