Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Ren Water™ pH-buffere og pHISA™ Justerer
Artikelnummer. 11787787
Kemisk navn eller materiale:
pH-buffer A
pH-buffer B
pH-buffer C
pH-testkit med lav ionstyrke
pHISA Lav ionstyrkejusterer
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 5
Artikelnummer. 11787787
Brand: Thermo Scientific™ 700003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Prøvebrønd, regn, destilleret/deioniseret, kedelføde og procesvand med denne justering.
Prøvebrøndvand, regnvand, destilleret/deioniseret vand, kedelfødevand, procesvand og mere med Thermo Scientific™ Orion™ Ren Water™ pH-buffere og pHISA™ Justerer. Det giver hurtige, nøjagtige pH-resultater i vand med høj renhed og lav ionstyrke.
Funktioner:
  • Øger målenøjagtigheden
  • Reducerer elektrodedrift
  • Eliminerer kontaminering af prøven
Pure Water pH Test Kit:
  • Sættet indeholder specielle buffere med lav ionstyrke til kalibrering og pHISA™ justeringsadditiv, for at øge prøvens ionstyrke uden at ændre dens pH
  • For de bedste resultater kan en højkvalitets pH-elektrode som f.eks Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ glaslegeme pH-elektrode, kat. nr. 8102BNUWP, anbefales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale pHISA Lav ionstyrkejusterer
Kogepunkt 100 °C
Farve Klar
Til brug med (applikation) Giv hurtige, nøjagtige pH-resultater i vand med høj renhed og lav ionstyrke. Anbefales til prøver som brøndvand, regnvand, destilleret/deioniseret vand, kedelfødevand og procesvand.
Til brug med (udstyr) pH Meter and Electrode
pH 4 to 7.1
Fysisk form Løsning
Mængde 5 x 60 mL
Formulering Potassium Chloride
Emballage Flaske
Opløselighedsinformation Soluble
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.