Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Ren Water™ pH-buffere og pHISA™ Justerer
Beskrivelse
Prøvebrøndvand, regnvand, destilleret/deioniseret vand, kedelfødevand, procesvand og mere med Thermo Scientific™ Orion™ Ren Water™ pH-buffere og pHISA™ Justerer. Det giver hurtige, nøjagtige pH-resultater i vand med høj renhed og lav ionstyrke.
Funktioner:
- Øger målenøjagtigheden
- Reducerer elektrodedrift
- Eliminerer kontaminering af prøven
Pure Water pH Test Kit:
- Sættet indeholder specielle buffere med lav ionstyrke til kalibrering og pHISA™ justeringsadditiv, for at øge prøvens ionstyrke uden at ændre dens pH
- For de bedste resultater kan en højkvalitets pH-elektrode som f.eks Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ glaslegeme pH-elektrode, kat. nr. 8102BNUWP, anbefales
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | pH-buffer C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Giv hurtige, nøjagtige pH-resultater i vand med høj renhed og lav ionstyrke. Anbefales til prøver som brøndvand, regnvand, destilleret/deioniseret vand, kedelfødevand og procesvand. |
| Til brug med (udstyr) | pH Meter and Electrode |
| pH | 9.15 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 4 x 475 mL |
| Formulering | Water, Sodium Borate, Potassium Chloride, Sodium Hydroxide |
| Emballage | Flaske |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.