Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Probevedligeholdelsessæt til målere for opløst ilt
Beskrivelse
Hjælp med at sikre optimal ydeevne af Orion polarografiske prober med opløst ilt med Thermo Scientific™ Orion™ Probevedligeholdelsessæt til målere for opløst ilt, som inkluderer elektrolytopløsning, polerskive og to membranhætter.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Til Orion 080510MD, 081010MD, 08101 sonder |
| Til brug med (udstyr) | Orion 080510MD, 081010MD, 08101 Sonder |
| Type | Probe vedligeholdelsessæt |
| Inkluderer | 2 membranhætter, elektrolytopløsning og polerskive |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.