Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Probevedligeholdelsessæt til målere for opløst ilt
Artikelnummer. 10152962
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Orion 080510MD, 081010MD, 08101 Sonder
Orion 830A-seriens sonder
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10152962 Orion 830A-seriens sonder Hver
10336112 Orion 080510MD, 081010MD, 08101 Sonder Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10152962 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 080513
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1780.00 DKK
    1716.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 63.98 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Hjælp med at sikre optimal ydeevne af opløste iltprober med disse specialiserede probevedligeholdelsessæt.
Hjælp med at sikre optimal ydeevne af Orion polarografiske prober med opløst ilt med Thermo Scientific™ Orion™ Probevedligeholdelsessæt til målere for opløst ilt, som inkluderer elektrolytopløsning, polerskive og to membranhætter.
Garanti : Ude af æske.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Til 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A, 083010A, 083005D, 086020A, 081010F
Til brug med (udstyr) Orion 830A-seriens sonder
Type Probe vedligeholdelsessæt
Inkluderer 2 membranhætter, elektrolytopløsning og polerskive
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.