Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star Series metertilbehør
Artikelnummer. p-200104322
Type:
Elektrodestander/holder
Holderhoved til elektrodestativ
Robust beskyttelsesskærm
Standard beskyttelsesskærm
Strømforsyning
USB Computer kabel
USB Flash-drev
USB Mus
USB Stregkodescanner
USB Tastatur
Vægtet base til elektrodestativ
Artikelnummer. 30245782
Brand: Thermo Scientific™ PSTARARM
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vælge Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star-seriens målertilbehør til at understøtte dine Orion Pro Star PH211, EC212, DO213, PI214, PC215, PD216, PI217 og MP218 bænkmålere.
Vælg tilbehør i Orion Pro Star-serien til målere til at understøtte dine Orion Pro Star PH211, EC212, DO213, PI214, PC215, PD216, PI217 og MP218 bænkmålere. Tilføj et valgfrit tilbehør til at indtaste prøve-id med USB stregkode scanner, USB tastatur eller USB mus. Udskift medfølgende målertilbehør såsom den universelle strømadapter, USB flashdrev, USB computerkabel og elektrodestativ med base. Vælg et standard eller robust beskyttende skærmcover for at tilføje yderligere beskyttelse til din måler under udfordrende laboratorieforhold.
Vælg tilbehør i Orion Pro Star-serien til målere til at understøtte dine Orion Pro Star bænkmålere. Alt anført tilbehør er kompatibelt med følgende målermodeller:
  • Orion Pro Star PH211 pH/ORP bænkmåler
  • Orion Pro Star EC212 ledningsevne bænkmåler
  • Orion Pro Star DO213 bænkmåler til opløst ilt
  • Orion Pro Star PI214 pH/ion bænkmåler
  • Orion Pro Star PC215 pH/ion og ledningsevne bænkmåler
  • Orion Pro Star PD216 pH/ion og DO bænkmåler
  • Orion Pro Star PI217 dobbeltkanal pH/ion bænkmåler
  • Orion Pro Star MP218 pH/ion, ledningsevne og DO bænkmåler
Orion Pro Star Series Meter Valgfrit tilbehør
  • PSTAR-UBS Orion Pro Star-serien USB Stregkodescanneren er testet for at være kompatibel med Orion Pro Star-målere og gør det nemt at indtaste prøve-ID-værdier i måleren fra stregkodede prøver.
  • PSTAR-UFD Orion Pro Star-serien USB flashdrev er testet til at være kompatibelt med Orion Pro Star-målere og gør det muligt at overføre data fra måleren til en computer, metoder, der skal overføres mellem målere og softwareopdateringer, der kan overføres fra nettet til måleren.
  • PSTAR-UKB Orion Pro Star-serien USB tastaturet er testet for at være kompatibelt med Orion Pro Star-målere og gør det nemt at indtaste forskellige numeriske og alfanumeriske værdier, herunder prøve-ID-værdier.
  • PSTAR-UMS Orion Pro Star-serien USB musen er testet til at være kompatibel med Orion Pro Star-målere og gør det muligt at betjene måleren med en ekstern enhed, hvilket fjerner behovet for at røre ved displayet for at betjene måleren, hvilket kan være nyttigt i miljøer, hvor prøveoverførsel kan beskadige måleren.
  • PSTAR-PCR Orion Pro Star-seriens robuste beskyttende skærmcover er designet til at tilføje ekstra beskyttelse til målerens display under drift, hvilket kan være nyttigt i miljøer, hvor skærmen kan blive snavset eller ridset i laboratoriet.
Orion Pro Star Series Målerudskiftningstilbehør
  • PSTAR-ARM Orion Pro Star serie elektrodestativ med base giver dig mulighed for at udskifte dit komplette elektrodestativ efter behov.
  • PSTAR-SHH Orion Pro Star-seriens holderhoved giver dig mulighed for kun at udskifte holderhovedkomponenten på elektrodestativet efter behov.
  • PSTAR-SWB Orion Pro Star-seriens vægtede base giver dig mulighed for kun at udskifte bunden af elektrodestativet efter behov.
  • PSTAR-PCS Orion Pro Star-seriens standard beskyttende skærmcover giver dig mulighed for at udskifte dit skærmcover efter behov.
  • PSTAR-PWR Orion Pro Star-seriens universelle strømforsyning giver dig mulighed for at udskifte din strømforsyning efter behov.
  • PSTAR-USB Orion Pro Star-serien USB computerkabel giver dig mulighed for at udskifte dit meter-til-computer kabel efter behov.
Ekstra tilbehør kompatibelt med Orion Pro Star Series målere
  • 096019-WA Orion omrørersonde til bænkmålere
  • STARA-106 Orion kompakt blækprinter med meter-til-printer-kabel, blæk, papir og 100-240V 50/60 Hz strømforsyning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Elektrodestander/holder
Til brug med (applikation) Udskift dit komplette elektrodestativ efter behov
Inkluderer Vægtet base, elektrodearm med kabelstyringssystem, elektrodeholderhoved med clips
Kompatibilitet pH-elektroder, ORP-elektroder, ionselektive elektroder (ISE) og andre elektroder med en 12 mm elektrodelegemediameter; Orion ATC temperatursonde; Orion omrører sonde; konduktivitetselektroder, polarografiske opløste oxygenelektroder og andre elektroder med en diameter på 15 mm; gasfølende ionselektive elektroder, der kræver en 20° vinkelholder; større elektroder inklusive den optiske opløst oxygenelektrode
Til brug med (udstyr) Orion Pro Star serie bænk elektrokemiske målere