Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star Series metertilbehør
Artikelnummer. 30245821
Skift visning
Type:
Elektrodestander/holder
Holder Head
Robust beskyttelsesskærm
Standard beskyttelsesskærm
Strømforsyning
USB Computer kabel
USB Flash-drev
USB Mus
USB Stregkodescanner
USB Tastatur
Vægtet base
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type
30245821 Vægtet base
30245782 Elektrodestander/holder
30245820 Robust beskyttelsesskærm
30245792 Standard beskyttelsesskærm
30245797 Strømforsyning
30245788 Holder Head
30245783 USB Stregkodescanner
30245781 USB Flash-drev
30245796 USB Tastatur
30245784 USB Mus
30245777 USB Computer kabel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 30245821 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PSTARSWB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    460.00 DKK
    394.85 DKK / 1 sæt
    Spare 65.15 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Vælge Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star-seriens målertilbehør til at understøtte dine Orion Pro Star PH211, EC212, DO213, PI214, PC215, PD216, PI217 og MP218 bænkmålere.
Vælg tilbehør i Orion Pro Star-serien til målere til at understøtte dine Orion Pro Star PH211, EC212, DO213, PI214, PC215, PD216, PI217 og MP218 bænkmålere. Tilføj et valgfrit tilbehør til at indtaste prøve-id med USB stregkode scanner, USB tastatur eller USB mus. Udskift medfølgende målertilbehør såsom den universelle strømadapter, USB flashdrev, USB computerkabel og elektrodestativ med base. Vælg et standard eller robust beskyttende skærmcover for at tilføje yderligere beskyttelse til din måler under udfordrende laboratorieforhold.
Vælg tilbehør i Orion Pro Star-serien til målere til at understøtte dine Orion Pro Star bænkmålere. Alt anført tilbehør er kompatibelt med følgende målermodeller:
  • Orion Pro Star PH211 pH/ORP bænkmåler
  • Orion Pro Star EC212 ledningsevne bænkmåler
  • Orion Pro Star DO213 bænkmåler til opløst ilt
  • Orion Pro Star PI214 pH/ion bænkmåler
  • Orion Pro Star PC215 pH/ion og ledningsevne bænkmåler
  • Orion Pro Star PD216 pH/ion og DO bænkmåler
  • Orion Pro Star PI217 dobbeltkanal pH/ion bænkmåler
  • Orion Pro Star MP218 pH/ion, ledningsevne og DO bænkmåler
Orion Pro Star Series Meter Valgfrit tilbehør
  • PSTAR-UBS Orion Pro Star-serien USB Stregkodescanneren er testet for at være kompatibel med Orion Pro Star-målere og gør det nemt at indtaste prøve-ID-værdier i måleren fra stregkodede prøver.
  • PSTAR-UFD Orion Pro Star-serien USB flashdrev er testet til at være kompatibelt med Orion Pro Star-målere og gør det muligt at overføre data fra måleren til en computer, metoder, der skal overføres mellem målere og softwareopdateringer, der kan overføres fra nettet til måleren.
  • PSTAR-UKB Orion Pro Star-serien USB tastaturet er testet for at være kompatibelt med Orion Pro Star-målere og gør det nemt at indtaste forskellige numeriske og alfanumeriske værdier, herunder prøve-ID-værdier.
  • PSTAR-UMS Orion Pro Star-serien USB musen er testet til at være kompatibel med Orion Pro Star-målere og gør det muligt at betjene måleren med en ekstern enhed, hvilket fjerner behovet for at røre ved displayet for at betjene måleren, hvilket kan være nyttigt i miljøer, hvor prøveoverførsel kan beskadige måleren.
  • PSTAR-PCR Orion Pro Star-seriens robuste beskyttende skærmcover er designet til at tilføje ekstra beskyttelse til målerens display under drift, hvilket kan være nyttigt i miljøer, hvor skærmen kan blive snavset eller ridset i laboratoriet.
Orion Pro Star Series Målerudskiftningstilbehør
  • PSTAR-ARM Orion Pro Star serie elektrodestativ med base giver dig mulighed for at udskifte dit komplette elektrodestativ efter behov.
  • PSTAR-SHH Orion Pro Star-seriens holderhoved giver dig mulighed for kun at udskifte holderhovedkomponenten på elektrodestativet efter behov.
  • PSTAR-SWB Orion Pro Star-seriens vægtede base giver dig mulighed for kun at udskifte bunden af elektrodestativet efter behov.
  • PSTAR-PCS Orion Pro Star-seriens standard beskyttende skærmcover giver dig mulighed for at udskifte dit skærmcover efter behov.
  • PSTAR-PWR Orion Pro Star-seriens universelle strømforsyning giver dig mulighed for at udskifte din strømforsyning efter behov.
  • PSTAR-USB Orion Pro Star-serien USB computerkabel giver dig mulighed for at udskifte dit meter-til-computer kabel efter behov.
Ekstra tilbehør kompatibelt med Orion Pro Star Series målere
  • 096019-WA Orion omrørersonde til bænkmålere
  • STARA-106 Orion kompakt blækprinter med meter-til-printer-kabel, blæk, papir og 100-240V 50/60 Hz strømforsyning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Vægtet base
Til brug med (applikation) Udskift bunden af elektrodestativet efter behov
Inkluderer 1 vægtet base
Kompatibilitet Orion Pro Star serie elektrodestativ
Til brug med (udstyr) Orion Pro Star serie bænk elektrokemiske målere