Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PH211 pH/ORP bænkmåler med stativ
Artikelnummer. 30245815
Skift visning
Type:
F2 standardsæt
pH/ORP bænkmåler ORP-sæt
pH/ORP bænkmåler Svær prøvesæt
pH/ORP bænkmåler holdbart sæt
pH/ORP bænkmåler lavt vedligeholdelsessæt
pH/ORP bænkmåler med stativ
pH/ORP bænkmåler mikrosæt
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type
30245815 pH/ORP bænkmåler Svær prøvesæt
30245778 pH/ORP bænkmåler med stativ
30245791 F2 standardsæt
30245779 pH/ORP bænkmåler holdbart sæt
30245813 pH/ORP bænkmåler lavt vedligeholdelsessæt
30245811 pH/ORP bænkmåler mikrosæt
30245816 pH/ORP bænkmåler ORP-sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30245815 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PSTAR2114
Designet til at give nøjagtig og pålidelig pH-, ORP- og temperaturanalyse Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PH211 bænkmåler er velegnet til laboratorier, der ønsker en moderne måler med avanceret ydeevne.
Designet til at give nøjagtig og pålidelig pH-, ORP- og temperaturanalyse, er Orion Pro Star PH211 bænkmåleren velegnet til laboratorier, der ønsker en moderne måler med avanceret ydeevne. Med en 7-tommer farveskærm i høj opløsning med responsiv kapacitiv berøringsskærm, fokuserer Orion Pro Star-måleren på at sikre en strømlinet, brugervenlig og innovativ måler til dine testbehov. Orion Pro Star-måleren tilbyder vejledning på skærmen med trin-for-trin instruktioner og understøtter GLP overholdelse af dato- og tidsstemplede kalibreringslogfiler og datalogfiler.
Orion Pro Star PH211 pH/ORP bænkmålere er designet til at give nøjagtige og pålidelige tests i laboratorier, der har brug for en moderne, letbetjent måler med avanceret ydeevne og pålidelig datarapportering. Fordelene ved Orion Pro Star bænkmåler inkluderer:
  • Stort 7-tommers farveskærm med høj opløsning
  • Responsiv berøringsskærm, der kan betjenes med handsker
  • Vinklet skærm for at sikre ergonomisk visning
  • Strømlinet brugergrænseflade, der er nem at betjene
  • Lodret målerorientering hjælper med at optimere bænkpladsen
  • Understøtter GLP overholdelse
  • Gemmer 20 kalibreringslogfiler pr. parameter med dato og klokkeslæt
  • Gemmer 10.000 datalogsæt med dato og klokkeslæt
  • Udgange til en printer, computer eller USB flashdrev til langsigtet dataopbevaring
  • Indlæser prøve-id med valgfri USB stregkode scanner, USB tastatur eller USB mus
  • Omrører prøver med målerstyret og målerdrevet omrørersonde
Orion Pro Star PH211 pH/ORP bænkmålere tilbyder følgende målinger:
  • pH, mV eller ORP med temperatur
Første gangs måleropstart er gjort let med måleropsætningsguiden, som guider brugeren gennem vigtige måler- og måleindstillinger. Brug målerrundvisninger og vejledninger på skærmen til kalibrering, målinger, målertilslutninger, montering af elektrodestativ og brug af pH-elektroder for bedre at forstå målerens drift, advarsler og påkrævet vedligeholdelse. Brug guidede kalibreringer med trin-for-trin instruktioner til at udføre kalibreringer korrekt og sikre nøjagtige, pålidelige og rapporterbare målinger.
Se nemt målene på den store 7-tommer. farve grafisk touchscreen display. Vælg det grundlæggende, avancerede eller brugerdefinerede visningsformat for kun at se de oplysninger, du foretrækker i måletilstanden. Vælg grafvisningen for at vise målinger i en graf med temperatur til måling versus tidsundersøgelser.
Mens du tager målinger, kan du nemt indtaste prøveidentifikationsoplysninger i måleren ved hjælp af et valgfrit målertilbehør inklusive USB stregkode scanner, USB tastatur eller USB mus. Rør nemt og ensartet prøver ved hjælp af en valgfri målerstyret og målerdrevet omrørersonde, som eliminerer behovet for en magnetisk omrørerplade og stænger.
Gem, vis og eksporter op til 20 kalibreringer pr. parameter med dato- og tidsstempel. Filtrer kalibreringslogfiler efter bruger og eksporter kalibreringslogfiler efter datointerval eller alle på én gang.
Gem nemt målinger i dataloggen for langsigtet dataopbevaring. Gem, vis og eksporter op til 10.000 datalogsæt med dato- og tidsstempel. Se individuelle datalogsæt med omfattende måleoplysninger organiseret i et letlæseligt listeformat på skærmen. Filtrer datalogfiler efter bruger, dato og klokkeslæt eller lognummer, og eksporter datalogfiler efter dato og tidsinterval, lognummerinterval eller alt på én gang.
Output målerdatalogfiler, kalibreringslogfiler og metoder til en printer, computer eller USB flashdrev. Gem data på en computer eller USB drev som CSV-filer (kommasepareret værdi) til import til programmer som f.eks Microsoft Excel eller gem data til en USB drev som rapportfiler til printbare poster. Tilpas eksporterede filer til kun at inkludere alle data, avancerede, mellemliggende eller grundlæggende data for kun at få de nødvendige oplysninger til din registrering. Brug tovejskommunikation med fjernkommandoer til at forbinde måleren med computerprogrammer, herunder LIMS , HyperTerminal , PuTTY og yderligere dataindsamlingssoftware.
Gem måleindstillinger for at standardisere dine analyser og SOP'er ved hjælp af målermetoder. Gem op til 10 metoder pr. parameter. Importer metoder til og eksporter metoder fra andre målere i Orion Pro Star-serien for at standardisere din test på tværs af flere målere.
Aktiver den sikre tilstand og tildel op til 3 administratorer og op til 30 brugere individuelle kontologin og adgangskodebeskyttelse. Administratorer kan vælge fra foruddefinerede brugeradgangsniveauer til målerfunktioner. Styr adgang til dato- og tidsindstillinger, instrumentindstillinger, datalogfiler og kalibreringslogfiler, eller tilpas hver brugers adgangsniveau fra fuld adgang til kun grundlæggende dataindsamling. Administratorer kan også eksportere brugerlisten og revisionssporet for at sikre digital dataintegritet.
Betjen det medfølgende elektrodestativ for at lette sikker, jævn bevægelse af elektroder ind og ud af opløsninger. Elektrodestativets vægtede base giver fleksibel placering af stativet rundt om måleren. Fastgør en bred vifte af elektroder ved hjælp af de forskellige elektrodeholdermuligheder. Organiser elektrodekabler pænt i stativets indbyggede sidekanaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Måler med stativ (PSTAR2110); ROSS Sure-Flow genopfyldelig glaslegeme pH-elektrode (8172BNWP); rustfrit stål ATC temperatursonde (927007MD); målerstyret omrørersonde (096019-WA); pH 4, 7, 10 buffere og skylleopløsningsposer; pH-elektrodeopbevaringsopløsning og rengøringsopløsning; pH elektrode opbevaringshylster og base
Nøjagtighed (temperatur) ±0,3 °C,± 0,5 °F
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV eller± 0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,002 pH
Udgange USB flashdrev, computer eller printer (STARA-106)
Til brug med (applikation) pH-prøver, der er tykke, tyktflydende eller halvfaste, inklusive fødevarer, drikkevarer, spildevand, emulsioner, jord, slam, suspenderet faststof eller slam
Måletilstande pH med mV og temperatur, ORP med mV og temperatur
Kalibrering pH, ORP, temperatur
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (pH) 0,1, 0,01 eller 0,001 pH
Kalibreringspunkter (pH) 1 til 5 point
Rækkevidde (mV) -2000 til 2000 mV
Range (ORP) -2000 til 2000 mV
Opløsning (mV) 0.1 mV
Kalibreringspunkter 1 til 5 (pH), 1 (ORP), 1 til 2 (temperatur)
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +130 °C
Temperaturområde (engelsk) -22 °F til +266 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Valg af temperatur Automatisk med ATC temperatursensor, omgivende eller manuel
Kalibrering af temperatursonde 1 eller 2 punkts temperatur offset kalibrering
Display Type 7-tommer. Farvegrafisk LCD med høj opløsning
Mulighed for baggrundslys Ja
Hukommelse Ikke-flygtig
Datapunkter 10.000 med dato- og tidsstempel
Log funktionstype Automatisk med autoaflæsning og tidsaflæsning, manuel med kontinuerlig aflæsning
Alarmudgang Kalibreringspåmindelsesalarm, høj- og lavgrænsealarm pr. parameter
Indgange BNC for pH eller ORP, 8-benet MiniDIN til ATC, pin-tip til reference
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
IP-vurdering IP54
AC-adapter Universal 100-240 V 50/60 Hz strømforsyning med vægstik til stikkontakter i USA/Japan, Euro, UK/Singapore, Australien/New Zealand og Kina
Dimensioner (L x B x H) 218,9 x 153,2 x 91,33 mm; 8,62 x 6,03 x 3,60 tommer.
Vægt (metrisk) 1.00 kg
Vægt (engelsk) 2.20 lbs.
garanti 2 års meter garanti
Tastatur Kapacitiv berøringsskærm brugergrænseflade
Metoder 10
Model- PH211
Sprog Kinesisk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, portugisisk, spansk
Rækkevidde (relativ mV) -2000 til 2000 mV
Isopotentielt punkt 7.000 pH
Kanaler 1
Type pH/ORP bænkmåler Svær prøvesæt