Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PD216 pH/ion og DO bænkmåler
Product Code. 30245806
Change view
Click to view available options
Produkttype:
Meter med stativ
Måler med pH/BOD-kit
Måler med pH/optisk DO-kit
Måler med standardkit
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Produkttype
30245806 Meter med stativ
30245795 Måler med standardkit
30245794 Måler med pH/BOD-kit
30245785 Måler med pH/optisk DO-kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 30245806 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. PSTAR2160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15020.00 DKK
    12620.63 DKK / 1 sæt
    Spare 2399.37 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Designet til at give nøjagtig og pålidelig pH, ORP, ionkoncentration, opløst oxygen, barometertryk og temperaturanalyse. Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PD216 bænkmåler er velegnet til laboratorier, der ønsker en moderne måler med avanceret ydeevne.
Designet til at levere nøjagtig og pålidelig pH-, ORP-, ionkoncentrations-, DO-, barometer- og temperaturanalyse, er Orion Pro Star PD216 laboratoriemåleren velegnet til laboratorier, der ønsker et moderne måler med avanceret ydeevne. Med et 7-tommers højtopløseligt farvedisplay og responsiv kapacitiv touchskærm fokuserer Orion Pro Star-måleren på at sikre en brugervenlig og innovativ måler til dine testbehov. Orion Pro Star-måleren tilbyder vejledning på skærmen med trin-for-trin instruktioner og understøtter GLP overholdelse af dato- og tidsstemplede kalibrerings- og datalogs.
Orion Pro Star PD215 pH/ion og opløst ilt-benkmålere er designet til at levere nøjagtig og pålidelig test i laboratorier, der har brug for en moderne, brugervenlig måler med avanceret ydeevne og pålidelig datarapportering. Orion Pro Star bænkmålerfordele inkluderer:
  • Stor 7-tommers højopløsnings farveskærm
  • Responsiv touchskærm, der kan betjenes med handsker
  • Vinklet skærm for at sikre ergonomisk visning
  • Strømlinet, let at betjene brugerflade
  • Vertikalmålerens orientering hjælper med at optimere bænkpladsen
  • Understøtter GLP overholdelse
  • Gemmer 20 kalibreringslogs pr. parameter med dato og tidspunkt
  • Gemmer 10.000 datalogsæt med dato og tidspunkt
  • Sender til en printer, computer eller USB flashdrev for langvarig dataopbevaring
  • Indtaster eksempel-ID med valgfri USB stregkodescanner, USB tastatur eller USB mus
  • Rører prøver med meterstyrede og meterdrevne omrørerprober
Orion Pro Star PD215 pH/ion og DO-målere benytter to kanaler til at tilbyde følgende målinger:
  • pH, mV, ORP eller ionkoncentration med temperatur
  • Opløst ilt som % mætning eller koncentration i ppm eller mg/L med temperatur
Første gang opstart af måleren gøres nem med måleropsætningsguiden, som guider brugeren gennem vigtige måler- og måleindstillinger. Brug målerrundvisninger og vejledninger på skærmen til kalibrering, målinger, måleerforbindelser, elektrodestativmontering og pH-elektrodebrug for bedre at forstå målerbetjening, advarsler og nødvendig vedligeholdelse. Brug guidede kalibreringer med trin-for-trin instruktioner for at udføre kalibreringerne korrekt og sikre nøjagtige, pålidelige og rapporterbare målinger.
Se nemt målinger på den store 7-tommer. Farvegrafik touchskærm. Se målekanaler enkeltvis eller to samtidig for at imødekomme ændrede målebehov. Vælg det grundlæggende, avancerede eller brugerdefinerede måleformat for kun at vise den information, du foretrækker, i måletilstanden. Vælg grafvisningen for at vise individuelle målinger i en graf med temperatur til målinger versus tids-studier.
Under målingerne kan man nemt indtaste prøveidentifikationsoplysninger i måleren ved hjælp af et valgfrit målertilbehør, herunder USB stregkodescanner, USB tastatur eller USB mus. Rør nemt og ensartet prøver ved hjælp af en valgfri meterstyret og meterdrevet omrørerprobe, hvilket eliminerer behovet for en magnetisk rørerplade og stænger.
Gem, vis og eksporter op til 20 kalibreringer pr. parameter med dato- og tidsstempel. Filtrer kalibreringslogs efter bruger og eksporter kalibreringslogfiler efter datointerval eller alle på én gang.
Gem nemt målinger i dataloggen for langvarig dataopbevaring. Gem, vis og eksporter op til 10.000 datalogsæt med dato- og tidsstempel. Se individuelle datalogsæt med omfattende måleinformation organiseret i et letlæseligt listeformat på skærmen. Filtrer datalogfiler efter bruger, dato og tid eller lognummer og eksporter datalogfiler efter dato og tidsinterval, lognummerområde eller alt på én gang.
Output målerdatalogs, kalibreringslogs og metoder til en printer, computer eller USB flashdrev. Gem data til en computer eller USB et drev som komma-separerede værdifiler (CSV) til import i programmer som f.eks Microsoft Excel . eller gem data til et USB drev som rapportfiler til udskrivbare poster. Tilpas eksporterede filer, så de kun indeholder alle data, avancerede, mellemliggende eller grundlæggende data, så kun de oplysninger, der er nødvendige til din journalføring. Brug tovejskommunikation med fjernkommandoer til at forbinde måleren med computerprogrammer, herunder LIMS, HyperTerminal, PuTTY og yderligere dataindsamlingssoftware.
Gem måleindstillinger for at standardisere din analyse og dine SOP'er ved hjælp af målemetoder. Gem op til 10 metoder pr. parameter. Importer metoder til og eksporter metoder fra andre Orion Pro Star-seriemålere for at standardisere din test på tværs af flere målere. Gem, importer og eksporter også inkrementelle teknikker til bestemmelse af ionkoncentration for at standardisere dine analyser af kendt addition, kendt subtraktion, analytaddition og analytsubtraktion.
Aktivér sikker tilstand og tildel op til 3 administratorer og op til 30 brugere med individuelle kontologins og adgangskodebeskyttelse. Administratorer kan vælge mellem foruddefinerede brugeradgangsniveauer til målerfunktioner. Kontroller adgang til dato- og tidsindstillinger, instrumentindstillinger, datalogfiler og kalibreringslogfiler, eller tilpas hver brugers adgangsniveau fra fuld adgang til kun grundlæggende dataindsamling. Administratorer kan også eksportere brugerlisten og revisionssporet for at sikre digital dataintegritet.
Betjen det medfølgende elektrodestativ for at lette sikker, glat bevægelse af elektroder ind og ud af opløsninger. Elektrodestativets vægtede base giver fleksibel placering af stativet omkring måleren. Sikre et bredt udvalg af elektroder ved hjælp af de forskellige elektrodeholder-muligheder. Organiser elektrodekablerne pænt i de indbyggede sidekanaler på stativet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
AC-adapter Universal 100-240 V 50/60 Hz strømforsyning med vægstik til stikkontakter i USA/Japan, Euro, UK/Singapore, Australien/New Zealand og Kina
Udgange USB flashdrev, computer eller printer (STARA-106)
Nøjagtighed (barometer) ±6,0 mmHg; ±0,008 bar
Nøjagtighed (DO) ±2% mætning; ±0,02 mg/L eller ppm
Nøjagtighed (ISE) ±0,2 mV eller± 0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV eller± 0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (ORP) ±0,2 mV eller± 0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,002 pH
Nøjagtighed (Polarografisk DO) ±2% mætning; ±0,02 mg/L eller ppm
Nøjagtighed (RDO) ±2% mætning; ±0,02 mg/L eller ppm
Avancerede ISE-funktioner Enkelt kendt addition, enkelt kendt subtraktion, dobbelt kendt addition, dobbelt kendt subtraktion, analyt addition og analyt subtraktion
Alarmudgang Kalibreringspåmindelsesalarm, høj- og lavgrænsealarm pr. parameter
Mulighed for baggrundslys Ja
Barometrisk trykkorrektion Ja, automatisk med indbygget barometer eller manuel
Kalibrering pH, ORP, ionkoncentration, DO, barometrisk tryk, temperatur
Kalibreringstilstande Vandmættet luft (100 % og 0 % mætning), luftmættet vand (100 % og 0 % mætning) eller tilpasset koncentrationsværdi (Winkler)
Kalibreringspunkter 1 til 5 (pH), 1 (ORP), 1 til 5 (ion), 1 til 2 (DO), 1 (barometer), 1 til 2 (temperatur)
Kalibreringspunkter (ISE) Op til 5
Kalibreringspunkter (pH) 1 til 5 point
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
Datapunkter 10.000 med dato- og tidsstempel
Kanaler 2
Display Type 7-tommer. Farvegrafisk LCD med høj opløsning
IP-vurdering IP54
Måletilstande pH, ORP, mV, Ionkoncentration (ISE), Opløst ilt (mg/L), Opløst ilt (% mætning), Temperatur, Barometrisk tryk
Procent mætningsområde (polarografisk DO) 0,0 til 600,0% mætning
Rækkevidde (mV) -2000 til 2000 mV
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (ISE) 0,0001 minimum, 1 til 5 cifre
Opløsning (pH) 0,1, 0,01 eller 0,001 pH
Temperaturområde (metrisk) -30,0 °C til +130,0 °C
Til brug med (applikation) Måler med stativ, køb elektrode til anvendelse separat. Overholder pH-metoder USP 791, EP 2.2.3, JP 2.54, ASTM 1293, EPA 150.1, EPA 150.2, ISO 10523, Standardmetoder 4500-H+, USGS Ch. 6.4; DO-metoder ASTM D888, Standardmetoder 4500-O G eller H, ISO 17289 (optisk), ISO 5814 (polarografisk); BOD-metoder ISO 5815, Standardmetoder 5210 B.
Inkluderer Måler med elektrodestander, USB flashdrev, computerkabel, 100-240V 50/60Hz universal strømadapter (køb elektrode separat)
Indgange Kanal 1: BNC for pH, ORP eller ISE, 8-pin MiniDIN for ATC, pin-tip til reference; Kanal 2: 9-pin MiniDIN til opløst ilt med ATC
Isopotentielt punkt 7.000 pH; 1.000 ionkoncentration
Tastatur Kapacitiv berøringsskærm brugergrænseflade
Sprog Kinesisk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, portugisisk, spansk, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Spanish
Log funktionstype Automatisk med autoaflæsning og tidsaflæsning, manuel med kontinuerlig aflæsning
Hukommelse Ikke-flygtig
Metoder 10 pr. kanal (20 i alt)
Model- PD216 bænkmåler med stativ
Procent mætning relativ nøjagtighed (RDO) ±2% mætning
Procent mætningsopløsning (polarografisk DO) 0,1, 1 % mætning
Procent mætningsområde (RDO) 0,0 til 600,0 % mætning
Procent mætning relativ nøjagtighed (polarografisk DO) ±2% mætning
Procent mætningsopløsning (RDO) 0,1, 1 % mætning
Trykområde 400,0 til 850,0 mmHg; 0,533 til 1,133 bar
Sondetype Polarografisk eller optisk DO-elektrode
Produkttype Meter med stativ
Område (DO) 0,0 til 600,0 % mætning; 0,01 til 90,0 mg/L eller ppm
Rækkevidde (ion) 0,0001 til 19999
Rækkevidde (ISE) 0,0001 til 19999
Range (ORP) -2000 til 2000 mV
Rækkevidde (polarografisk DO) 0,0 til 600,0 % mætning; 0,01 til 90,0 mg/L eller ppm
Range (RDO) 0,0 til 600,0 % mætning; 0,01 til 90,0 mg/L eller ppm
Rækkevidde (relativ mV) -2000 til 2000 mV
Opløsning (DO) 0,1, 1% mætning; 0,01, 0,1 mg/l eller ppm
Opløsning (ion) 0,0001 minimum, 1 til 5 cifre
Opløsning (mV) 0.1 mV
Opløsning (ORP) 0.1 mV
Opløsning (polarografisk DO) 0,1, 1% mætning; 0,01, 0,1 mg/l eller ppm
Opløsning (RDO) 0,1, 1% mætning; 0,01, 0,1 mg/l eller ppm
Salinitetsfaktor 0,0 til 50,0 ppt
Temperatur nøjagtighed ±0,3 °C,± 0,5 °F
Kalibrering af temperatursonde 1 eller 2 punkts temperatur offset kalibrering
Temperaturområde (engelsk) -22,0 °F til +266,0 °F
Temperaturopløsning 0,1 °C, 0,1 °F
Valg af temperatur Automatisk med ATC temperatursensor, omgivende eller manuel
garanti 2 års meter garanti
Dimensioner (L x B x H) 218,9 x 153,2 x 91,33 mm; 8,62 x 6,03 x 3,60 tommer.
Vægt (engelsk) 2.20 lbs.
Vægt (metrisk) 1.00 kg