Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PD216 pH/ion og DO bænkmåler
Artikelnummer. 30245794
Produkttype:
pH/Ion/DO bænkmåler Standard pH og DO Kit
pH/Ion/DO bænkmåler med stativ
pH/Ion/DO bænkmåler pH og BOD Kit
pH/Ion/DO bænkmåler pH og optisk DO Kit
Artikelnummer. 30245794
Brand: Thermo Scientific™ PSTAR2166
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at give nøjagtig og pålidelig pH, ORP, ionkoncentration, opløst oxygen, barometertryk og temperaturanalyse. Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PD216 bænkmåler er velegnet til laboratorier, der ønsker en moderne måler med avanceret ydeevne.
Designet til at give nøjagtig og pålidelig pH, ORP, ionkoncentration, DO, barometertryk og temperaturanalyse, er Orion Pro Star PD216 bænkmåleren velegnet til laboratorier, der ønsker en moderne måler med avanceret ydeevne. Orion Pro Star-måleren har et 7-tommers farvedisplay med høj opløsning og responsiv kapacitiv berøringsskærm, og fokuserer på at sikre en brugervenlig, innovativ måler til dine testbehov. Orion Pro Star-måleren tilbyder vejledning på skærmen med trin-for-trin instruktioner og understøtter GLP overholdelse af dato- og tidsstemplet kalibrering og datalogs.
Orion Pro Star PD215 pH/ion og opløst oxygen bænkmålere er designet til at give nøjagtige og pålidelige tests i laboratorier, der har brug for en moderne, letbetjent måler med avanceret ydeevne og pålidelig datarapportering. Fordelene ved Orion Pro Star bænkmåler inkluderer:
  • Stort 7-tommers farveskærm med høj opløsning
  • Responsiv berøringsskærm, der kan betjenes med handsker
  • Vinklet skærm for at sikre ergonomisk visning
  • Strømlinet brugergrænseflade, der er nem at betjene
  • Lodret målerorientering hjælper med at optimere bænkpladsen
  • Understøtter GLP overholdelse
  • Gemmer 20 kalibreringslogfiler pr. parameter med dato og klokkeslæt
  • Gemmer 10.000 datalogsæt med dato og klokkeslæt
  • Udgange til en printer, computer eller USB flashdrev til langsigtet dataopbevaring
  • Indlæser prøve-id med valgfri USB stregkode scanner, USB tastatur eller USB mus
  • Omrører prøver med målerkontrollerede og målerdrevne omrørersonder
Orion Pro Star PD215 pH/ion- og DO-målere bruger to kanaler til at tilbyde følgende målinger:
  • pH, mV, ORP eller ionkoncentration med temperatur
  • Opløst oxygen som % mætning eller koncentration i ppm eller mg/L med temperatur
Første gangs måleropstart er gjort let med måleropsætningsguiden, som guider brugeren gennem vigtige måler- og måleindstillinger. Brug målerrundvisninger og vejledninger på skærmen til kalibrering, målinger, målertilslutninger, montering af elektrodestativ og brug af pH-elektroder for bedre at forstå målerens drift, advarsler og påkrævet vedligeholdelse. Brug guidede kalibreringer med trin-for-trin instruktioner til at udføre kalibreringer korrekt og sikre nøjagtige, pålidelige og rapporterbare målinger.
Se nemt målene på den store 7-tommer. farve grafisk touchscreen display. Se målekanaler enkeltvis eller to samtidigt for at imødekomme skiftende målebehov. Vælg det grundlæggende, avancerede eller brugerdefinerede visningsformat for kun at se de oplysninger, du foretrækker i måletilstanden. Vælg grafvisningen for at vise individuelle målinger i en graf med temperatur til måling versus tidsundersøgelser.
Mens du tager målinger, kan du nemt indtaste prøveidentifikationsoplysninger i måleren ved hjælp af et valgfrit målertilbehør inklusive USB stregkode scanner, USB tastatur eller USB mus. Rør nemt og ensartet prøver ved hjælp af en valgfri målerstyret og målerdrevet omrørersonde, som eliminerer behovet for en magnetisk omrørerplade og stænger.
Gem, vis og eksporter op til 20 kalibreringer pr. parameter med dato- og tidsstempel. Filtrer kalibreringslogfiler efter bruger og eksporter kalibreringslogfiler efter datointerval eller alle på én gang.
Gem nemt målinger i dataloggen for langsigtet dataopbevaring. Gem, vis og eksporter op til 10.000 datalogsæt med dato- og tidsstempel. Se individuelle datalogsæt med omfattende måleoplysninger organiseret i et letlæseligt listeformat på skærmen. Filtrer datalogfiler efter bruger, dato og klokkeslæt eller lognummer, og eksporter datalogfiler efter dato og tidsinterval, lognummerinterval eller alt på én gang.
Output målerdatalogfiler, kalibreringslogfiler og metoder til en printer, computer eller USB flashdrev. Gem data på en computer eller USB drev som CSV-filer (kommasepareret værdi) til import til programmer som f.eks Microsoft Excel eller gem data til en USB drev som rapportfiler til printbare poster. Tilpas eksporterede filer til kun at inkludere alle data, avancerede, mellemliggende eller grundlæggende data for kun at få de nødvendige oplysninger til din registrering. Brug tovejskommunikation med fjernkommandoer til at forbinde måleren med computerprogrammer, herunder LIMS , HyperTerminal , PuTTY og yderligere dataindsamlingssoftware.
Gem måleindstillinger for at standardisere dine analyser og SOP'er ved hjælp af målermetoder. Gem op til 10 metoder pr. parameter. Importer metoder til og eksporter metoder fra andre målere i Orion Pro Star-serien for at standardisere din test på tværs af flere målere. Gem, importer og eksporter også inkrementelle teknikker til bestemmelse af ionkoncentration for at standardisere dine kendte additions-, kendte subtraktions-, analytadditions- og analytsubtraktionsanalyser.
Aktiver den sikre tilstand og tildel op til 3 administratorer og op til 30 brugere individuelle kontologin og adgangskodebeskyttelse. Administratorer kan vælge fra foruddefinerede brugeradgangsniveauer til målerfunktioner. Styr adgang til dato- og tidsindstillinger, instrumentindstillinger, datalogfiler og kalibreringslogfiler, eller tilpas hver brugers adgangsniveau fra fuld adgang til kun grundlæggende dataindsamling. Administratorer kan også eksportere brugerlisten og revisionssporet for at sikre digital dataintegritet.
Betjen det medfølgende elektrodestativ for at lette sikker, jævn bevægelse af elektroder ind og ud af opløsninger. Elektrodestativets vægtede base giver fleksibel placering af stativet rundt om måleren. Fastgør en bred vifte af elektroder ved hjælp af de forskellige elektrodeholdermuligheder. Organiser elektrodekabler pænt i stativets indbyggede sidekanaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
AC-adapter Universal 100-240 V 50/60 Hz strømforsyning med vægstik til stikkontakter i USA/Japan, Euro, UK/Singapore, Australien/New Zealand og Kina
Udgange USB flashdrev, computer eller printer (STARA-106)
Nøjagtighed (barometer) ±6,0 mmHg; ±0,008 bar
Nøjagtighed (DO) ±2% mætning; ±0,02 mg/L eller ppm
Nøjagtighed (ISE) ±0,2 mV eller± 0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV eller± 0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (ORP) ±0,2 mV eller± 0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,002 pH
Nøjagtighed (Polarografisk DO) ±2% mætning; ±0,02 mg/L eller ppm
Nøjagtighed (RDO) ±2% mætning; ±0,02 mg/L eller ppm
Avancerede ISE-funktioner Enkelt kendt addition, enkelt kendt subtraktion, dobbelt kendt addition, dobbelt kendt subtraktion, analyt addition og analyt subtraktion
Alarmudgang Kalibreringspåmindelsesalarm, høj- og lavgrænsealarm pr. parameter
Mulighed for baggrundslys Ja
Barometrisk trykkorrektion Ja, automatisk med indbygget barometer eller manuel
Kalibrering pH, ORP, ionkoncentration, DO, barometrisk tryk, temperatur
Kalibreringstilstande Vandmættet luft (100 % og 0 % mætning), luftmættet vand (100 % og 0 % mætning) eller tilpasset koncentrationsværdi (Winkler)
Kalibreringspunkter 1 til 5 (pH), 1 (ORP), 1 til 5 (ion), 1 til 2 (DO), 1 (barometer), 1 til 2 (temperatur)
Kalibreringspunkter (ISE) Op til 5
Kalibreringspunkter (pH) 1 til 5 point
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
Datapunkter 10.000 med dato- og tidsstempel
Kanaler 2
Display Type 7-tommer. Farvegrafisk LCD med høj opløsning
IP-vurdering IP54
Måletilstande pH, ORP, mV, Ionkoncentration (ISE), Opløst ilt (mg/L), Opløst ilt (% mætning), Temperatur, Barometrisk tryk
Procent mætningsområde Polarografisk DO 0,0 til 600,0 % mætning
Rækkevidde (mV) -2000 til 2000 mV
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (ISE) 0,0001 minimum, 1 til 5 cifre
Opløsning (pH) 0,1, 0,01 eller 0,001 pH
Temperaturområde (metrisk) -30,0 °C til +130,0 °C
Til brug med (applikation) Mest almindelige pH-prøver samt pH-prøver indeholdende tris-buffere, proteiner, sulfider, halogenider eller andre komponenter, der kan interferere med sølv-chlorid; BOD (Biochemical Oxygen Demand) prøver, BOD/DO/ATC elektrode er designet til at passe til BOD flasker og inkluderer indbygget omrører
Inkluderer Måler med stativ (PSTAR2160); ROSS Ultra Triode genopfyldelig epoxy-legeme pH/ATC elektrode (8157BNUMD); AUTO-STIR polarografisk BOD DO/ATC elektrode med kalibreringsmuffe (086030MD); pH 4, 7, 10 buffere og skylleopløsningsposer; pH-elektrodeopbevaringsopløsning og rengøringsopløsning; pH elektrode opbevaringshylster og base; polarografisk DO elektrode vedligeholdelsessæt
Indgange Kanal 1: BNC for pH, ORP eller ISE, 8-pin MiniDIN for ATC, pin-tip til reference; Kanal 2: 9-pin MiniDIN til opløst ilt med ATC
Isopotentielt punkt 7.000 pH; 1.000 ionkoncentration
Tastatur Kapacitiv berøringsskærm brugergrænseflade
Sprog Kinesisk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, portugisisk, spansk
Log funktionstype Automatisk med autoaflæsning og tidsaflæsning, manuel med kontinuerlig aflæsning
Hukommelse Ikke-flygtig
Metoder 10 pr. kanal (20 i alt)
Model- PD216 Bench Meter pH and BOD Kit
Procent mætning relativ nøjagtighed (RDO) ±2% mætning
Procent mætningsopløsning (polarografisk DO) 0,1, 1 % mætning
Procent mætningsområde (RDO) 0,0 til 600,0 % mætning
Procent mætning relativ nøjagtighed (polarografisk DO) ±2% mætning
Procent mætningsopløsning (RDO) 0,1, 1 % mætning
Trykområde 400,0 til 850,0 mmHg; 0,533 til 1,133 bar
Sondetype Polarografisk eller optisk DO-elektrode
Produkttype pH/Ion/DO bænkmåler pH og BOD Kit
Område (DO) 0,0 til 600,0 % mætning; 0,01 til 90,0 mg/L eller ppm
Rækkevidde (ion) 0,0001 til 19999
Rækkevidde (ISE) 0,0001 til 19999
Range (ORP) -2000 til 2000 mV
Rækkevidde (polarografisk DO) 0,0 til 600,0 % mætning; 0,01 til 90,0 mg/L eller ppm
Range (RDO) 0,0 til 600,0 % mætning; 0,01 til 90,0 mg/L eller ppm
Rækkevidde (relativ mV) -2000 til 2000 mV
Opløsning (DO) 0,1, 1% mætning; 0,01, 0,1 mg/l eller ppm
Opløsning (ion) 0,0001 minimum, 1 til 5 cifre
Opløsning (mV) 0.1 mV
Opløsning (ORP) 0.1 mV
Opløsning (polarografisk DO) 0,1, 1% mætning; 0,01, 0,1 mg/l eller ppm
Opløsning (RDO) 0,1, 1% mætning; 0,01, 0,1 mg/l eller ppm
Salinitetsfaktor 0,0 til 50,0 ppt
Temperatur nøjagtighed ±0,3 °C,± 0,5 °F
Kalibrering af temperatursonde 1 eller 2 punkts temperatur offset kalibrering
Temperaturområde (engelsk) -22,0 °F til +266,0 °F
Temperaturopløsning 0,1 °C, 0,1 °F
Valg af temperatur Automatisk med ATC temperatursensor, omgivende eller manuel
garanti 2 års meter garanti
Dimensioner (L x B x H) 218,9 x 153,2 x 91,33 mm; 8,62 x 6,03 x 3,60 tommer.
Vægt (engelsk) 2.20 lbs.
Vægt (metrisk) 1.00 kg