Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PC215 pH/ion og ledningsevne bænkmåler med stativ
Artikelnummer. 30245814
Skift visning
Model-:
PC215 Måler Rent Vand Kit
PC215 Måler Standard Kit
PC215 Måler med Stand
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
30245814 PC215 Måler Rent Vand Kit
30245787 PC215 Måler med Stand
30245804 PC215 Måler Standard Kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30245814 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PSTAR2156
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at give nøjagtig og pålidelig pH, ORP, ionkoncentration, ledningsevne, TDS, saltholdighed, resistivitet og temperaturanalyse. Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PC215 bænkmåler er velegnet til laboratorier, der ønsker en moderne måler med avanceret ydeevne.
Designet til at give nøjagtig og pålidelig pH, ORP, ion, ledningsevne, TDS, saltholdighed, resistivitet og temperaturanalyse, er Orion Pro Star PC215 bænkmåleren velegnet til laboratorier, der ønsker en moderne måler med avanceret ydeevne. Orion Pro Star-måleren har et 7-tommers farvedisplay med høj opløsning og responsiv kapacitiv berøringsskærm, og fokuserer på at sikre en brugervenlig, innovativ måler til dine testbehov. Orion Pro Star-måleren tilbyder vejledning på skærmen med trin-for-trin instruktioner og understøtter GLP overholdelse af dato- og tidsstemplet kalibrering og datalogs.
Orion Pro Star PC215 pH/ion og ledningsevne bænkmålere er designet til at give nøjagtige og pålidelige tests i laboratorier, der har brug for en moderne, letbetjent måler med avanceret ydeevne og pålidelig datarapportering. Fordelene ved Orion Pro Star bænkmåler inkluderer:
  • Stort 7-tommers farveskærm med høj opløsning
  • Responsiv berøringsskærm, der kan betjenes med handsker
  • Vinklet skærm for at sikre ergonomisk visning
  • Strømlinet brugergrænseflade, der er nem at betjene
  • Lodret målerorientering hjælper med at optimere bænkpladsen
  • Understøtter GLP overholdelse
  • Gemmer 20 kalibreringslogfiler pr. parameter med dato og klokkeslæt
  • Gemmer 10.000 datalogsæt med dato og klokkeslæt
  • Udgange til en printer, computer eller USB flashdrev til langsigtet dataopbevaring
  • Indlæser prøve-id med valgfri USB stregkode scanner, USB tastatur eller USB mus
  • Omrører prøver med målerkontrollerede og målerdrevne omrørersonder
Orion Pro Star PC215 pH/ion og ledningsevne bænkmålere bruger to kanaler til at tilbyde følgende målinger:
  • pH, mV, ORP eller ionkoncentration med temperatur
  • Ledningsevne, TDS, saltholdighed eller resistivitet med temperatur
Første gangs måleropstart er gjort let med måleropsætningsguiden, som guider brugeren gennem vigtige måler- og måleindstillinger. Brug målerrundvisninger og vejledninger på skærmen til kalibrering, målinger, målertilslutninger, montering af elektrodestativ og brug af pH-elektroder for bedre at forstå målerens drift, advarsler og påkrævet vedligeholdelse. Brug guidede kalibreringer med trin-for-trin instruktioner til at udføre kalibreringer korrekt og sikre nøjagtige, pålidelige og rapporterbare målinger.
Se nemt målene på den store 7-tommer. farve grafisk touchscreen display. Se målekanaler enkeltvis eller to samtidigt for at imødekomme skiftende målebehov. Vælg det grundlæggende, avancerede eller brugerdefinerede visningsformat for kun at se de oplysninger, du foretrækker i måletilstanden. Vælg grafvisningen for at vise individuelle målinger i en graf med temperatur til måling versus tidsundersøgelser.
Mens du tager målinger, kan du nemt indtaste prøveidentifikationsoplysninger i måleren ved hjælp af et valgfrit målertilbehør inklusive USB stregkode scanner, USB tastatur eller USB mus. Rør nemt og ensartet prøver ved hjælp af en valgfri målerstyret og målerdrevet omrørersonde, som eliminerer behovet for en magnetisk omrørerplade og stænger.
Gem, vis og eksporter op til 20 kalibreringer pr. parameter med dato- og tidsstempel. Filtrer kalibreringslogfiler efter bruger og eksporter kalibreringslogfiler efter datointerval eller alle på én gang.
Gem nemt målinger i dataloggen for langsigtet dataopbevaring. Gem, vis og eksporter op til 10.000 datalogsæt med dato- og tidsstempel. Se individuelle datalogsæt med omfattende måleoplysninger organiseret i et letlæseligt listeformat på skærmen. Filtrer datalogfiler efter bruger, dato og klokkeslæt eller lognummer, og eksporter datalogfiler efter dato og tidsinterval, lognummerinterval eller alt på én gang.
Output målerdatalogfiler, kalibreringslogfiler og metoder til en printer, computer eller USB flashdrev. Gem data på en computer eller USB drev som CSV-filer (kommasepareret værdi) til import til programmer som f.eks Microsoft Excel eller gem data til en USB drev som rapportfiler til printbare poster. Tilpas eksporterede filer til kun at inkludere alle data, avancerede, mellemliggende eller grundlæggende data for kun at få de nødvendige oplysninger til din registrering. Brug tovejskommunikation med fjernkommandoer til at forbinde måleren med computerprogrammer, herunder LIMS , HyperTerminal , PuTTY og yderligere dataindsamlingssoftware.
Gem måleindstillinger for at standardisere dine analyser og SOP'er ved hjælp af målermetoder. Gem op til 10 metoder pr. parameter. Importer metoder til og eksporter metoder fra andre målere i Orion Pro Star-serien for at standardisere din test på tværs af flere målere. Gem, importer og eksporter også inkrementelle teknikker til bestemmelse af ionkoncentration for at standardisere dine kendte additions-, kendte subtraktions-, analytadditions- og analytsubtraktionsanalyser.
Aktiver den sikre tilstand og tildel op til 3 administratorer og op til 30 brugere individuelle kontologin og adgangskodebeskyttelse. Administratorer kan vælge fra foruddefinerede brugeradgangsniveauer til målerfunktioner. Styr adgang til dato- og tidsindstillinger, instrumentindstillinger, datalogfiler og kalibreringslogfiler, eller tilpas hver brugers adgangsniveau fra fuld adgang til kun grundlæggende dataindsamling. Administratorer kan også eksportere brugerlisten og revisionssporet for at sikre digital dataintegritet.
Betjen det medfølgende elektrodestativ for at lette sikker, jævn bevægelse af elektroder ind og ud af opløsninger. Elektrodestativets vægtede base giver fleksibel placering af stativet rundt om måleren. Fastgør en bred vifte af elektroder ved hjælp af de forskellige elektrodeholdermuligheder. Organiser elektrodekabler pænt i stativets indbyggede sidekanaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
AC-adapter Universal 100-240 V 50/60 Hz strømforsyning med vægstik til stikkontakter i USA/Japan, Euro, UK/Singapore, Australien/New Zealand og Kina
Udgange USB flashdrev, computer eller printer (STARA-106)
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0,5 % læsning
Nøjagtighed (ISE) ±0,2 mV eller± 0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV eller± 0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (ORP) ±0,2 mV eller± 0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,002 pH
Nøjagtighed (resistivitet) ±0,5 % læsning
Nøjagtighed (saltholdighed) ±0,5 % læsning
Nøjagtighed (TDS) ±0,5 % læsning
Avancerede ISE-funktioner Enkelt kendt addition, enkelt kendt subtraktion, dobbelt kendt addition, dobbelt kendt subtraktion, analyt addition og analyt subtraktion
Alarmudgang Kalibreringspåmindelsesalarm, høj- og lavgrænsealarm pr. parameter
Mulighed for baggrundslys Ja
Kalibrering pH, ORP, Ionkoncentration, Ledningsevne, TDS, Salinitet, Temperatur
Kalibreringspunkter 1 til 5 (pH), 1 (ORP), 1 til 5 (ion), 1 til 5 (ledningsevne), 1 til 5 (TDS), 1 (saltholdighed), 1 til 2 (temperatur)
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 1 til 5 point
Kalibreringspunkter (ISE) Op til 5
Kalibreringspunkter (pH) 1 til 5 point
Celle konstant 0,100 cm-1, 0,475 cm-1, 0,550 cm-1, 1,000 cm-1, 10,00 cm-1 eller brugerdefineret fra 0,001 til 199,9 cm-1
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
Datapunkter 10.000 med dato- og tidsstempel
Kanaler 2
Display Type 7-tommer. Farvegrafisk LCD med høj opløsning
IP-vurdering IP54
Måletilstande pH, ORP, mV, Ionkoncentration (ISE), Ledningsevne, TDS, Temperatur
Rækkevidde (ledningsevne) 0,010μ S/cm til 3000 mS/cm
Rækkevidde (mV) -2000 til 2000 mV
Område (pH) -2 til 20
Rækkevidde (resistivitet) 1.0Ω til 100,0 MΩ
Rækkevidde (saltholdighed) 0,010 til 80,00 ppt; 0,01 til 42,00 PSU; eller 0,01 til 400,0 % NaCl
Rækkevidde (TDS) 0,010 ppm til 500,0 ppt (TDS-faktor på 1,00); eller 0,010 mg/L til 500,0 g/L (TDS-faktor på 1,00)
Opløsning (ISE) 0,0001 minimum, 1 til 5 cifre
Opløsning (pH) 0,1, 0,01 eller 0,001 pH
Temperaturområde (metrisk) -30,0 °C til +130,0 °C
Til brug med (applikation) Most common pH samples as well as pH samples containing tris buffers, proteins, sulfides, halides or other components that can interfere with silver-chloride; pure water conductivity samples in the 0.01 to 300 μS/cm range
Inkluderer Meter with stand (PSTAR2150); ROSS Ultra Triode refillable epoxy-body pH/ATC electrode (8157BNUMD); ultra-pure water 2-cell K=0.1 conductivity/ATC electrode with flow cell (013016MD); pH 4, 7, 10 buffers and rinse solution pouches; pH electrode storage solution and cleaning solution; pH electrode storage sleeve and base; 100 μS/cm conductivity standard bottles
Indgange Kanal 1: BNC for pH, ORP eller ISE, 8-pin MiniDIN for ATC, pin-tip til reference; Kanal 2: 8-benet MiniDIN for ledningsevne med ATC
Isopotentielt punkt 7.000 pH; 1.000 ionkoncentration
Tastatur Kapacitiv berøringsskærm brugergrænseflade
Sprog Kinesisk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, portugisisk, spansk
Log funktionstype Automatisk med autoaflæsning og tidsaflæsning, manuel med kontinuerlig aflæsning
Hukommelse Ikke-flygtig
Metoder 10 pr. kanal (20 i alt)
Model- PC215 Måler Rent Vand Kit
Produkttype pH/Ion/Conductivity Bench Meter Pure Water Kit
Rækkevidde (ion) 0,0001 til 19999
Rækkevidde (ISE) 0,0001 til 19999
Range (ORP) -2000 til 2000 mV
Rækkevidde (relativ mV) -2000 til 2000 mV
Opløsning (ledningsevne) 0,001μ S/cm minimum, automatisk rækkevidde, op til 4 cifre
Opløsning (ion) 0,0001 minimum, 1 til 5 cifre
Opløsning (mV) 0.1 mV
Opløsning (ORP) 0.1 mV
Opløsning (resistivitet) 0,1Ω minimum, automatisk rækkevidde
Opløsning (saltholdighed) 0,001 ppt minimum; 0,01 PSU minimum; eller 0,01 % NaCl minimum, auto-interval
Opløsning (TDS) 0,001 ppm eller mg/L minimum, automatisk rækkevidde, op til 4 cifre
Salinitetsmåletilstande Naturligt havvand (ppt), Practical Salinity Units (PSU) eller % NaCl
TDS-faktorområde Lineær (0,01 til 10,00), ISO/EN 27888, 442, NaCl
Temperatur nøjagtighed ±0,3 °C,± 0,5 °F
Temperaturkompensation Lineær (0,00 til 10,00 %/° C), nLFn (ikke-lineært naturligt vand), nLFu (ikke-lineært ultrarent vand), EP/USP eller slukket
Temperatur (metrisk) reference 5, 10, 15, 20, 25 eller 30 °C
Kalibrering af temperatursonde 1 eller 2 punkts temperatur offset kalibrering
Temperaturområde (engelsk) -22,0 °F til +266,0 °F
Temperaturopløsning 0,1 °C, 0,1 °F
Valg af temperatur Automatisk med ATC temperatursensor, omgivende eller manuel
garanti 2 års meter garanti
Dimensioner (L x B x H) 218,9 x 153,2 x 91,33 mm; 8,62 x 6,03 x 3,60 tommer.
Vægt (engelsk) 2.20 lbs.
Vægt (metrisk) 1.00 kg