Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star MP218 pH/ion, ledningsevne og DO bænkmåler
Description
Designet til at give nøjagtig og pålidelig pH, ORP, ion, ledningsevne, TDS, saltholdighed, resistivitet, DO, barometertryk og temperaturanalyse, er Orion Pro Star MP218 bænkmåleren velegnet til laboratorier, der ønsker en moderne måler med avanceret ydeevne. Orion Pro Star-måleren har et 7-tommers farvedisplay med høj opløsning og responsiv kapacitiv berøringsskærm, og fokuserer på at sikre en brugervenlig, innovativ måler til dine testbehov. Orion Pro Star-måleren tilbyder vejledning på skærmen med trin-for-trin instruktioner og understøtter GLP overholdelse af dato- og tidsstemplede logfiler.
Orion Pro Star MP218 pH/ion, ledningsevne og opløst oxygen bænkmålere er designet til at give nøjagtige og pålidelige tests i laboratorier, der har brug for en moderne, letbetjent måler med avanceret ydeevne og pålidelig datarapportering. Fordelene ved Orion Pro Star bænkmåler inkluderer:
- Stort 7-tommers farveskærm med høj opløsning
- Responsiv berøringsskærm, der kan betjenes med handsker
- Vinklet skærm for at sikre ergonomisk visning
- Strømlinet brugergrænseflade, der er nem at betjene
- Lodret målerorientering hjælper med at optimere bænkpladsen
- Understøtter GLP overholdelse
- Gemmer 20 kalibreringslogfiler pr. parameter med dato og klokkeslæt
- Gemmer 10.000 datalogsæt med dato og klokkeslæt
- Udgange til en printer, computer eller USB flashdrev til langsigtet dataopbevaring
- Indlæser prøve-id med valgfri USB stregkode scanner, USB tastatur eller USB mus
- Omrører prøver med målerkontrollerede og målerdrevne omrørersonder
Orion Pro Star MP218 multiparameter bænkmålere bruger tre kanaler til at tilbyde følgende målinger:
- pH, mV, ORP eller ionkoncentration med temperatur
- Ledningsevne, TDS, saltholdighed eller resistivitet med temperatur
- Opløst oxygen som % mætning eller koncentration i ppm eller mg/L med temperatur
Første gangs måleropstart er gjort let med måleropsætningsguiden, som guider brugeren gennem vigtige måler- og måleindstillinger. Brug målerrundvisninger og vejledninger på skærmen til kalibrering, målinger, målertilslutninger, montering af elektrodestativ og brug af pH-elektroder for bedre at forstå målerens drift, advarsler og påkrævet vedligeholdelse. Brug guidede kalibreringer med trin-for-trin instruktioner til at udføre kalibreringer korrekt og sikre nøjagtige, pålidelige og rapporterbare målinger.
Se nemt målene på den store 7-tommer. farve grafisk touchscreen display. Se målekanaler enkeltvis eller op til tre samtidigt for at imødekomme skiftende målebehov. Vælg det grundlæggende, avancerede eller brugerdefinerede visningsformat for kun at se de oplysninger, du foretrækker i måletilstanden. Vælg grafvisningen for at vise individuelle målinger i en graf med temperatur til måling versus tidsundersøgelser.
Mens du tager målinger, kan du nemt indtaste prøveidentifikationsoplysninger i måleren ved hjælp af et valgfrit målertilbehør inklusive USB stregkode scanner, USB tastatur eller USB mus. Rør nemt og ensartet prøver ved hjælp af en valgfri målerstyret og målerdrevet omrørersonde, som eliminerer behovet for en magnetisk omrørerplade og stænger.
Gem, vis og eksporter op til 20 kalibreringer pr. parameter med dato- og tidsstempel. Filtrer kalibreringslogfiler efter bruger og eksporter kalibreringslogfiler efter datointerval eller alle på én gang.
Gem nemt målinger i dataloggen for langsigtet dataopbevaring. Gem, vis og eksporter op til 10.000 datalogsæt med dato- og tidsstempel. Se individuelle datalogsæt med omfattende måleoplysninger organiseret i et letlæseligt listeformat på skærmen. Filtrer datalogfiler efter bruger, dato og klokkeslæt eller lognummer, og eksporter datalogfiler efter dato og tidsinterval, lognummerinterval eller alt på én gang.
Output målerdatalogfiler, kalibreringslogfiler og metoder til en printer, computer eller USB flashdrev. Gem data på en computer eller USB drev som CSV-filer (kommasepareret værdi) til import til programmer som f.eks Microsoft Excel eller gem data til en USB drev som rapportfiler til printbare poster. Tilpas eksporterede filer til kun at inkludere alle data, avancerede, mellemliggende eller grundlæggende data for kun at få de nødvendige oplysninger til din registrering. Brug tovejskommunikation med fjernkommandoer til at forbinde måleren med computerprogrammer, herunder LIMS , HyperTerminal , PuTTY og yderligere dataindsamlingssoftware.
Gem måleindstillinger for at standardisere dine analyser og SOP'er ved hjælp af målermetoder. Gem op til 10 metoder pr. parameter. Importer metoder til og eksporter metoder fra andre målere i Orion Pro Star-serien for at standardisere din test på tværs af flere målere. Gem, importer og eksporter også inkrementelle teknikker til bestemmelse af ionkoncentration for at standardisere dine kendte additions-, kendte subtraktions-, analytadditions- og analytsubtraktionsanalyser.
Aktiver den sikre tilstand og tildel op til 3 administratorer og op til 30 brugere individuelle kontologin og adgangskodebeskyttelse. Administratorer kan vælge fra foruddefinerede brugeradgangsniveauer til målerfunktioner. Styr adgang til dato- og tidsindstillinger, instrumentindstillinger, datalogfiler og kalibreringslogfiler, eller tilpas hver brugers adgangsniveau fra fuld adgang til kun grundlæggende dataindsamling. Administratorer kan også eksportere brugerlisten og revisionssporet for at sikre digital dataintegritet.
Betjen det medfølgende elektrodestativ for at lette sikker, jævn bevægelse af elektroder ind og ud af opløsninger. Elektrodestativets vægtede base giver fleksibel placering af stativet rundt om måleren. Fastgør en bred vifte af elektroder ved hjælp af de forskellige elektrodeholdermuligheder. Organiser elektrodekabler pænt i stativets indbyggede sidekanaler.
Specifications
Specifications
| AC-adapter | Universal 100-240 V 50/60 Hz strømforsyning med vægstik til stikkontakter i USA/Japan, Euro, UK/Singapore, Australien/New Zealand og Kina |
| Udgange | USB flashdrev, computer eller printer (STARA-106) |
| Nøjagtighed (barometer) | ±6,0 mmHg; ±0,008 bar |
| Nøjagtighed (ledningsevne) | ±0,5 % læsning |
| Nøjagtighed (DO) | ±2% mætning; ±0,02 mg/L eller ppm |
| Nøjagtighed (ISE) | ±0,2 mV eller± 0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,2 mV eller± 0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst |
| Nøjagtighed (ORP) | ±0,2 mV eller± 0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,002 pH |
| Nøjagtighed (Polarografisk DO) | ±2% mætning; ±0,02 mg/L eller ppm |
| Show More |