Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star EC212 ledningsevne bænkmåler med stativ
Artikelnummer. 30245809
Type:
Conductivity Bench Meter Pure Water Kit
Konduktivitetsbænkmåler standardsæt
Ledningsevne bænkmåler med stativ
Artikelnummer. 30245809
Brand: Thermo Scientific™ PSTAR2120
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at give nøjagtig og pålidelig ledningsevne, TDS, saltholdighed, resistivitet og temperaturanalyse Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star EC212 bænkmåler er velegnet til laboratorier, der ønsker en moderne måler med avanceret ydeevne.
Designet til at give nøjagtig og pålidelig ledningsevne, TDS, saltholdighed, resistivitet og temperaturanalyse, er Orion Pro Star EC212 bænkmåleren velegnet til laboratorier, der ønsker en moderne måler med avanceret ydeevne. Orion Pro Star-måleren har et 7-tommers farvedisplay med høj opløsning og responsiv kapacitiv berøringsskærm, og fokuserer på at sikre en brugervenlig, innovativ måler til dine testbehov. Orion Pro Star-måleren tilbyder vejledning på skærmen med trin-for-trin instruktioner og understøtter GLP overholdelse af dato- og tidsstemplede kalibreringslogfiler og datalogfiler.
Orion Pro Star EC212 ledningsevne bænkmålere er designet til at give nøjagtige og pålidelige tests i laboratorier, der har brug for en moderne, letbetjent måler med avanceret ydeevne og pålidelig datarapportering. Fordelene ved Orion Pro Star bænkmåler inkluderer:
  • Stort 7-tommers farveskærm med høj opløsning
  • Responsiv berøringsskærm, der kan betjenes med handsker
  • Vinklet skærm for at sikre ergonomisk visning
  • Strømlinet brugergrænseflade, der er nem at betjene
  • Lodret målerorientering hjælper med at optimere bænkpladsen
  • Understøtter GLP overholdelse
  • Gemmer 20 kalibreringslogfiler pr. parameter med dato og klokkeslæt
  • Gemmer 10.000 datalogsæt med dato og klokkeslæt
  • Udgange til en printer, computer eller USB flashdrev til langsigtet dataopbevaring
  • Indlæser prøve-id med valgfri USB stregkode scanner, USB tastatur eller USB mus
  • Omrører prøver med målerstyret og målerdrevet omrørersonde
Orion Pro Star EC212 ledningsevne bænkmålere tilbyder følgende målinger:
  • Ledningsevne, TDS, saltholdighed eller resistivitet med temperatur
Første gangs måleropstart er gjort let med måleropsætningsguiden, som guider brugeren gennem vigtige måler- og måleindstillinger. Brug målerrundvisninger på skærmen og vejledninger til kalibrering, målinger, målerforbindelser og montering af elektrodestativ for bedre at forstå målerens drift, advarsler og påkrævet vedligeholdelse. Brug guidede kalibreringer med trin-for-trin instruktioner til at udføre kalibreringer korrekt og sikre nøjagtige, pålidelige og rapporterbare målinger.
Se nemt målene på den store 7-tommer. farve grafisk touchscreen display. Vælg det grundlæggende, avancerede eller brugerdefinerede visningsformat for kun at se de oplysninger, du foretrækker i måletilstanden. Vælg grafvisningen for at vise målinger i en graf med temperatur til måling versus tidsundersøgelser.
Mens du tager målinger, kan du nemt indtaste prøveidentifikationsoplysninger i måleren ved hjælp af et valgfrit målertilbehør inklusive USB stregkode scanner, USB tastatur eller USB mus. Rør nemt og ensartet prøver ved hjælp af en valgfri målerstyret og målerdrevet omrørersonde, som eliminerer behovet for en magnetisk omrørerplade og stænger.
Gem, vis og eksporter op til 20 kalibreringer pr. parameter med dato- og tidsstempel. Filtrer kalibreringslogfiler efter bruger og eksporter kalibreringslogfiler efter datointerval eller alle på én gang.
Gem nemt målinger i dataloggen for langsigtet dataopbevaring. Gem, vis og eksporter op til 10.000 datalogsæt med dato- og tidsstempel. Se individuelle datalogsæt med omfattende måleoplysninger organiseret i et letlæseligt listeformat på skærmen. Filtrer datalogfiler efter bruger, dato og klokkeslæt eller lognummer, og eksporter datalogfiler efter dato og tidsinterval, lognummerinterval eller alt på én gang.
Output målerdatalogfiler, kalibreringslogfiler og metoder til en printer, computer eller USB flashdrev. Gem data på en computer eller USB drev som CSV-filer (kommasepareret værdi) til import til programmer som f.eks Microsoft Excel eller gem data til en USB drev som rapportfiler til printbare poster. Tilpas eksporterede filer til kun at inkludere alle data, avancerede, mellemliggende eller grundlæggende data for kun at få de nødvendige oplysninger til din registrering. Brug tovejskommunikation med fjernkommandoer til at forbinde måleren med computerprogrammer, herunder LIMS , HyperTerminal , PuTTY og yderligere dataindsamlingssoftware.
Gem måleindstillinger for at standardisere dine analyser og SOP'er ved hjælp af målermetoder. Gem op til 10 metoder pr. parameter. Importer metoder til og eksporter metoder fra andre målere i Orion Pro Star-serien for at standardisere din test på tværs af flere målere.
Aktiver den sikre tilstand og tildel op til 3 administratorer og op til 30 brugere individuelle kontologin og adgangskodebeskyttelse. Administratorer kan vælge fra foruddefinerede brugeradgangsniveauer til målerfunktioner. Styr adgang til dato- og tidsindstillinger, instrumentindstillinger, datalogfiler og kalibreringslogfiler, eller tilpas hver brugers adgangsniveau fra fuld adgang til kun grundlæggende dataindsamling. Administratorer kan også eksportere brugerlisten og revisionssporet for at sikre digital dataintegritet.
Betjen det medfølgende elektrodestativ for at lette sikker, jævn bevægelse af elektroder ind og ud af opløsninger. Elektrodestativets vægtede base giver fleksibel placering af stativet rundt om måleren. Fastgør en bred vifte af elektroder ved hjælp af de forskellige elektrodeholdermuligheder. Organiser elektrodekabler pænt i stativets indbyggede sidekanaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Måler med elektrodestander, USB flashdrev, computerkabel, 100-240V 50/60Hz universal strømadapter (køb elektrode separat)
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0,5 % læsning
Udgange USB flashdrev, computer eller printer (STARA-106)
Til brug med (applikation) Måler med stativ, køb elektrode til applikationer separat
Måletilstande Ledningsevne med temperatur, TDS med temperatur, Saltholdighed med temperatur, Resistivitet med temperatur
Celle konstant 0,100 cm-1, 0,475 cm-1, 0,550 cm-1, 1,000 cm-1, 10,00 cm-1 eller brugerdefineret fra 0,001 til 199,9 cm-1
Kalibrering Ledningsevne, TDS, Salinitet, Temperatur
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 1 til 5 point
Kalibreringspunkter 1 til 5 (ledningsevne), 1 til 5 (TDS), 1 (saltholdighed), 1 til 2 (temperatur)
Rækkevidde (ledningsevne) 0,010μ S/cm til 3000 mS/cm
Opløsning (ledningsevne) 0,001μ S/cm minimum, automatisk rækkevidde, op til 4 cifre
Temperaturkompensation Lineær (0,00 til 10,00 %/° C), nLFn (ikke-lineært naturligt vand), nLFu (ikke-lineært ultrarent vand), EP/USP eller slukket
Temperatur (metrisk) reference 5, 10, 15, 20, 25 eller 30 °C
Rækkevidde (saltholdighed) 0,010 til 80,00 ppt; 0,01 til 42,00 PSU; eller 0,01 til 400,0 % NaCl
Opløsning (saltholdighed) 0,001 ppt minimum; 0,01 PSU minimum; eller 0,01 % NaCl minimum, auto-interval
Nøjagtighed (saltholdighed) ±0,5 % læsning
Salinitetsmåletilstande Naturligt havvand (ppt), Practical Salinity Units (PSU) eller % NaCl
Rækkevidde (TDS) 0,010 ppm til 500,0 ppt (TDS-faktor på 1,00); eller 0,010 mg/L til 500,0 g/L (TDS-faktor på 1,00)
Opløsning (TDS) 0,001 ppm eller mg/L minimum, automatisk rækkevidde, op til 4 cifre
Nøjagtighed (TDS) ±0,5 % læsning
TDS-faktorområde Lineær (0,01 til 10,00), ISO/EN 27888, 442, NaCl
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +130 °C
Temperaturområde (engelsk) -22 °F til +266 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Nøjagtighed (temperatur) ±0,3 °C,± 0,5° F
Rækkevidde (resistivitet) 1.0Ω til 100,0 MΩ
Valg af temperatur Automatisk med ATC temperatursensor, omgivende eller manuel
Kalibrering af temperatursonde 1 eller 2 punkts temperatur offset kalibrering
Display Type 7-tommer. Farvegrafisk LCD med høj opløsning
Mulighed for baggrundslys Ja
Hukommelse Ikke-flygtig
Datapunkter 10.000 med dato- og tidsstempel
Log funktionstype Automatisk med autoaflæsning og tidsaflæsning, manuel med kontinuerlig aflæsning
Alarmudgang Kalibreringspåmindelsesalarm, høj- og lavgrænsealarm pr. parameter
Indgange 8-benet MiniDIN for ledningsevne med ATC
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
IP-vurdering IP54
AC-adapter Universal 100-240 V 50/60 Hz strømforsyning med vægstik til stikkontakter i USA/Japan, Euro, UK/Singapore, Australien/New Zealand og Kina
Dimensioner (L x B x H) 218,9 x 153,2 x 91,33 mm; 8,62 x 6,03 x 3,60 tommer.
Vægt (metrisk) 1 kg
Vægt (engelsk) 2.20 lbs.
garanti 2 års meter garanti
Model- EC212
Opløsning (resistivitet) 0,1Ω minimum, automatisk rækkevidde
Metoder 10
Tastatur Kapacitiv berøringsskærm brugergrænseflade
Sprog Kinesisk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, portugisisk, spansk
Kanaler 1
Type Ledningsevne bænkmåler med stativ
Nøjagtighed (resistivitet) ±0,5 % læsning