Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star DO213 Opløst Oxygen Bench Meter
Beskrivelse
Designet til at levere nøjagtig og pålidelig analyse af opløst ilt, barometertryk og temperatur, er Orion Pro Star DO213 laboratoriemåleren velegnet til laboratorier, der ønsker et moderne måler med avanceret ydeevne. Med et 7-tommers højtopløseligt farvedisplay og responsiv kapacitiv touchskærm fokuserer Orion Pro Star-måleren på at sikre en brugervenlig og innovativ måler til dine testbehov. Orion Pro Star-måleren tilbyder vejledning på skærmen med trin-for-trin instruktioner og understøtter GLP overholdelse af dato- og tidsstemplede kalibreringslogs samt datalogge.
Orion Pro Star DO213 opløst ilt-laboratorier er designet til at levere nøjagtig og pålidelig testning i laboratorier, der har brug for en moderne, brugervenlig måler med avanceret ydeevne og pålidelig datarapportering. Orion Pro Star bænkmålerfordele inkluderer:
- Stor 7-tommers højopløsnings farveskærm
- Responsiv touchskærm, der kan betjenes med handsker
- Vinklet skærm for at sikre ergonomisk visning
- Strømlinet, let at betjene brugerflade
- Vertikalmålerens orientering hjælper med at optimere bænkpladsen
- Understøtter GLP overholdelse
- Gemmer 20 kalibreringslogs pr. parameter med dato og tidspunkt
- Gemmer 10.000 datalogsæt med dato og tidspunkt
- Sender til en printer, computer eller USB flashdrev for langvarig dataopbevaring
- Indtaster eksempel-ID med valgfri USB stregkodescanner, USB tastatur eller USB mus
- Rører prøver med en meterstyret og meterdrevet omrørerprobe
Orion Pro Star DO213 opløst ilt-laboratoriemålere tilbyder følgende målinger:
- Opløst ilt som % mætning eller koncentration i ppm eller mg/L med temperatur
Første gang opstart af måleren gøres nem med måleropsætningsguiden, som guider brugeren gennem vigtige måler- og måleindstillinger. Brug målerrundvisninger og vejledninger på skærmen til kalibrering, målinger, tilslutning af målerstativet og montering af elektrodestativet for bedre at forstå målerets funktion, advarsler og nødvendig vedligeholdelse. Brug guidede kalibreringer med trin-for-trin instruktioner for at udføre kalibreringerne korrekt og sikre nøjagtige, pålidelige og rapporterbare målinger.
Se nemt målinger på den store 7-tommer. Farvegrafik touchskærm. Vælg det grundlæggende, avancerede eller brugerdefinerede måleformat for kun at vise den information, du foretrækker, i måletilstanden. Vælg grafvisningen for at vise målinger i en graf med temperatur til målinger versus tids-studier.
Under målingerne kan man nemt indtaste prøveidentifikationsoplysninger i måleren ved hjælp af et valgfrit målertilbehør, herunder USB stregkodescanner, USB tastatur eller USB mus. Rør nemt og ensartet prøver ved hjælp af en valgfri meterstyret og meterdrevet omrørerprobe, hvilket eliminerer behovet for en magnetisk rørerplade og stænger.
Gem, vis og eksporter op til 20 kalibreringer pr. parameter med dato- og tidsstempel. Filtrer kalibreringslogs efter bruger og eksporter kalibreringslogfiler efter datointerval eller alle på én gang.
Gem nemt målinger i dataloggen for langvarig dataopbevaring. Gem, vis og eksporter op til 10.000 datalogsæt med dato- og tidsstempel. Se individuelle datalogsæt med omfattende måleinformation organiseret i et letlæseligt listeformat på skærmen. Filtrer datalogfiler efter bruger, dato og tid eller lognummer og eksporter datalogfiler efter dato og tidsinterval, lognummerområde eller alt på én gang.
Output målerdatalogs, kalibreringslogs og metoder til en printer, computer eller USB flashdrev. Gem data til en computer eller USB et drev som komma-separerede værdifiler (CSV) til import i programmer som f.eks Microsoft Excel . eller gem data til et USB drev som rapportfiler til udskrivbare poster. Tilpas eksporterede filer, så de kun indeholder alle data, avancerede, mellemliggende eller grundlæggende data, så kun de oplysninger, der er nødvendige til din journalføring. Brug tovejskommunikation med fjernkommandoer til at forbinde måleren med computerprogrammer, herunder LIMS, HyperTerminal, PuTTY og yderligere dataindsamlingssoftware.
Gem måleindstillinger for at standardisere din analyse og dine SOP'er ved hjælp af målemetoder. Gem op til 10 metoder pr. parameter. Importer metoder til og eksporter metoder fra andre Orion Pro Star-seriemålere for at standardisere din test på tværs af flere målere.
Aktivér sikker tilstand og tildel op til 3 administratorer og op til 30 brugere med individuelle kontologins og adgangskodebeskyttelse. Administratorer kan vælge mellem foruddefinerede brugeradgangsniveauer til målerfunktioner. Kontroller adgang til dato- og tidsindstillinger, instrumentindstillinger, datalogfiler og kalibreringslogfiler, eller tilpas hver brugers adgangsniveau fra fuld adgang til kun grundlæggende dataindsamling. Administratorer kan også eksportere brugerlisten og revisionssporet for at sikre digital dataintegritet.
Betjen det medfølgende elektrodestativ for at lette sikker, glat bevægelse af elektroder ind og ud af opløsninger. Elektrodestativets vægtede base giver fleksibel placering af stativet omkring måleren. Sikre et bredt udvalg af elektroder ved hjælp af de forskellige elektrodeholder-muligheder. Organiser elektrodekablerne pænt i de indbyggede sidekanaler på stativet.
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Måler med stativ (PSTAR2130), polarografisk DO/ATC-elektrode med kalibreringsmuffe (083005MD), polarografisk DO-elektrodevedligeholdelsessæt, BOD-adapter |
| Til brug med (applikation) | Bredt udvalg af opløste iltprøver ved brug af polarografisk DO-elektrode. Overholder DO-metoder ASTM D888, Standardmetoder 4500-O G, ISO 5814. |
| Måletilstande | Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature and Barometric Pressure), Dissolved Oxygen (ppm with Temperature and Barometric Pressure), Opløst ilt (% mætning med temperatur og barometrisk tryk), Dissolved Oxygen (% Saturation with Temperature and Barometric Pressure) |
| Sensortyper | Polarografisk sensor for opløst ilt |
| Rækkevidde (polarografisk DO) | 0,0 til 600,0 % mætning; 0,01 til 90,0 mg/L eller ppm |
| Opløsning (polarografisk DO) | 0,1, 1% mætning; 0,01, 0,1 mg/l eller ppm |
| Nøjagtighed (Polarografisk DO) | ±2% mætning; ±0,02 mg/L eller ppm |
| Trykområde | 400,0 til 850,0 mmHg; 0,533 til 1,133 bar |
| Kalibreringstilstande | Vandmættet luft (100 % og 0 % mætning), luftmættet vand (100 % og 0 % mætning) eller tilpasset koncentrationsværdi (Winkler) |
| Temperaturområde (metrisk). | -30,0 °C til +130,0 °C |
| Vis mere |