Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star DO213 Opløst Oxygen Bench Meter
Artikelnummer. 30245799
Skift visning
Type:
DO bænkmåler BOD Kit
DO bænkmåler med stativ
DO bænkmåler optisk sæt
DO bænkmåler standardsæt
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type
30245799 DO bænkmåler med stativ
30245818 DO bænkmåler standardsæt
30245810 DO bænkmåler BOD Kit
30245790 DO bænkmåler optisk sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30245799 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PSTAR2130
Opgrader dit laboratorium med udstyr fra Thermo Scientific
Brug rabatkode 27943
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at give nøjagtig og pålidelig analyse af opløst oxygen, barometertryk og temperatur Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star DO213 bænkmåler er velegnet til laboratorier, der ønsker en moderne måler med avanceret ydeevne.
Designet til at levere nøjagtig og pålidelig analyse af opløst ilt, barometertryk og temperatur, er Orion Pro Star DO213 laboratoriemåleren velegnet til laboratorier, der ønsker et moderne måler med avanceret ydeevne. Med et 7-tommers højtopløseligt farvedisplay og responsiv kapacitiv touchskærm fokuserer Orion Pro Star-måleren på at sikre en brugervenlig og innovativ måler til dine testbehov. Orion Pro Star-måleren tilbyder vejledning på skærmen med trin-for-trin instruktioner og understøtter GLP overholdelse af dato- og tidsstemplede kalibreringslogs samt datalogge.
Orion Pro Star DO213 opløst ilt-laboratorier er designet til at levere nøjagtig og pålidelig testning i laboratorier, der har brug for en moderne, brugervenlig måler med avanceret ydeevne og pålidelig datarapportering. Orion Pro Star bænkmålerfordele inkluderer:
  • Stor 7-tommers højopløsnings farveskærm
  • Responsiv touchskærm, der kan betjenes med handsker
  • Vinklet skærm for at sikre ergonomisk visning
  • Strømlinet, let at betjene brugerflade
  • Vertikalmålerens orientering hjælper med at optimere bænkpladsen
  • Understøtter GLP overholdelse
  • Gemmer 20 kalibreringslogs pr. parameter med dato og tidspunkt
  • Gemmer 10.000 datalogsæt med dato og tidspunkt
  • Sender til en printer, computer eller USB flashdrev for langvarig dataopbevaring
  • Indtaster eksempel-ID med valgfri USB stregkodescanner, USB tastatur eller USB mus
  • Rører prøver med en meterstyret og meterdrevet omrørerprobe
Orion Pro Star DO213 opløst ilt-laboratoriemålere tilbyder følgende målinger:
  • Opløst ilt som % mætning eller koncentration i ppm eller mg/L med temperatur
Første gang opstart af måleren gøres nem med måleropsætningsguiden, som guider brugeren gennem vigtige måler- og måleindstillinger. Brug målerrundvisninger og vejledninger på skærmen til kalibrering, målinger, tilslutning af målerstativet og montering af elektrodestativet for bedre at forstå målerets funktion, advarsler og nødvendig vedligeholdelse. Brug guidede kalibreringer med trin-for-trin instruktioner for at udføre kalibreringerne korrekt og sikre nøjagtige, pålidelige og rapporterbare målinger.
Se nemt målinger på den store 7-tommer. Farvegrafik touchskærm. Vælg det grundlæggende, avancerede eller brugerdefinerede måleformat for kun at vise den information, du foretrækker, i måletilstanden. Vælg grafvisningen for at vise målinger i en graf med temperatur til målinger versus tids-studier.
Under målingerne kan man nemt indtaste prøveidentifikationsoplysninger i måleren ved hjælp af et valgfrit målertilbehør, herunder USB stregkodescanner, USB tastatur eller USB mus. Rør nemt og ensartet prøver ved hjælp af en valgfri meterstyret og meterdrevet omrørerprobe, hvilket eliminerer behovet for en magnetisk rørerplade og stænger.
Gem, vis og eksporter op til 20 kalibreringer pr. parameter med dato- og tidsstempel. Filtrer kalibreringslogs efter bruger og eksporter kalibreringslogfiler efter datointerval eller alle på én gang.
Gem nemt målinger i dataloggen for langvarig dataopbevaring. Gem, vis og eksporter op til 10.000 datalogsæt med dato- og tidsstempel. Se individuelle datalogsæt med omfattende måleinformation organiseret i et letlæseligt listeformat på skærmen. Filtrer datalogfiler efter bruger, dato og tid eller lognummer og eksporter datalogfiler efter dato og tidsinterval, lognummerområde eller alt på én gang.
Output målerdatalogs, kalibreringslogs og metoder til en printer, computer eller USB flashdrev. Gem data til en computer eller USB et drev som komma-separerede værdifiler (CSV) til import i programmer som f.eks Microsoft Excel . eller gem data til et USB drev som rapportfiler til udskrivbare poster. Tilpas eksporterede filer, så de kun indeholder alle data, avancerede, mellemliggende eller grundlæggende data, så kun de oplysninger, der er nødvendige til din journalføring. Brug tovejskommunikation med fjernkommandoer til at forbinde måleren med computerprogrammer, herunder LIMS, HyperTerminal, PuTTY og yderligere dataindsamlingssoftware.
Gem måleindstillinger for at standardisere din analyse og dine SOP'er ved hjælp af målemetoder. Gem op til 10 metoder pr. parameter. Importer metoder til og eksporter metoder fra andre Orion Pro Star-seriemålere for at standardisere din test på tværs af flere målere.
Aktivér sikker tilstand og tildel op til 3 administratorer og op til 30 brugere med individuelle kontologins og adgangskodebeskyttelse. Administratorer kan vælge mellem foruddefinerede brugeradgangsniveauer til målerfunktioner. Kontroller adgang til dato- og tidsindstillinger, instrumentindstillinger, datalogfiler og kalibreringslogfiler, eller tilpas hver brugers adgangsniveau fra fuld adgang til kun grundlæggende dataindsamling. Administratorer kan også eksportere brugerlisten og revisionssporet for at sikre digital dataintegritet.
Betjen det medfølgende elektrodestativ for at lette sikker, glat bevægelse af elektroder ind og ud af opløsninger. Elektrodestativets vægtede base giver fleksibel placering af stativet omkring måleren. Sikre et bredt udvalg af elektroder ved hjælp af de forskellige elektrodeholder-muligheder. Organiser elektrodekablerne pænt i de indbyggede sidekanaler på stativet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Måler med elektrodestander, USB flashdrev, computerkabel, 100-240V 50/60Hz universal strømadapter (køb elektrode separat)
Barometrisk trykkorrektion Ja, automatisk med indbygget barometer eller manuel
Udgange USB flashdrev, computer eller printer (STARA-106)
Til brug med (applikation) Måler med stativ, køb elektrode til applikationer separat
Måletilstande Opløst ilt (mg/L med temperatur og barometrisk tryk), Opløst ilt (ppm med temperatur og barometrisk tryk), Opløst ilt (% mætning med temperatur og barometrisk tryk)
Sensortyper Sensor for opløst ilt
Rækkevidde (polarografisk DO) 0,0 til 600,0 % mætning; 0,01 til 90,0 mg/L eller ppm
Opløsning (polarografisk DO) 0,1, 1% mætning; 0,01, 0,1 mg/l eller ppm
Nøjagtighed (Polarografisk DO) ±2% mætning; ±0,02 mg/L eller ppm
Trykområde 400,0 til 850,0 mmHg; 0,533 til 1,133 bar
Kalibreringstilstande Vandmættet luft (100 % og 0 % mætning), luftmættet vand (100 % og 0 % mætning) eller tilpasset koncentrationsværdi (Winkler)
Temperaturområde (metrisk). -30,0 °C til +130,0 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Nøjagtighed (temperatur) ±0,3 °C,± 0,5 °F
Valg af temperatur Automatisk med ATC temperatursensor, omgivende eller manuel
Kalibrering af temperatursonde 1 eller 2 punkts temperatur offset kalibrering
Display Type 7-tommer. Farvegrafisk LCD med høj opløsning
Mulighed for baggrundslys Ja
Hukommelse Ikke-flygtig
Datapunkter 10.000 med dato- og tidsstempel
Log funktionstype Automatisk med autoaflæsning og tidsaflæsning, manuel med kontinuerlig aflæsning
Alarmudgang Kalibreringspåmindelsesalarm, høj- og lavgrænsealarm pr. parameter
Indgange 9-pin MiniDIN til opløst ilt med ATC
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
IP-vurdering IP54
AC-adapter Universal 100-240 V 50/60 Hz strømforsyning med vægstik til stikkontakter i USA/Japan, Euro, UK/Singapore, Australien/New Zealand og Kina
Dimensioner (L x B x H) 218,9 x 153,2 x 91,33 mm; 8,62 x 6,03 x 3,60 tommer.
Vægt (metrisk) 1.00 kg
Vægt (engelsk) 2.20 lbs.
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
garanti 2 års meter garanti
Procent mætningsområde Polarografisk DO 0,0 til 600,0 % mætning
Tastatur Kapacitiv berøringsskærm brugergrænseflade
Sprog Kinesisk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, portugisisk, spansk
Nøjagtighed (RDO) ±2% mætning; ±0,02 mg/L eller ppm
Range (RDO) 0,0 til 600,0 % mætning; 0,01 til 90,0 mg/L eller ppm
Metoder 10
Model- DO213
Procent mætning relativ nøjagtighed (RDO) ±2% mætning
Procent mætningsopløsning (polarografisk DO) 0,1, 1 % mætning
Procent mætningsområde (RDO) 0,0 til 600,0 % mætning
Procent mætning relativ nøjagtighed (polarografisk DO) ±2% mætning
Procent mætningsopløsning (RDO) 0,1, 1 % mætning
Sondetype Polarografisk eller optisk DO-elektrode
Område (DO) 0,0 til 600,0 % mætning; 0,01 til 90,0 mg/L eller ppm
Opløsning (DO) 0,1, 1% mætning; 0,01, 0,1 mg/l eller ppm
Kanaler 1
Opløsning (RDO) 0,1, 1% mætning; 0,01, 0,1 mg/l eller ppm
Salinitetsfaktor 0,0 til 50,0 ppt
Type DO bænkmåler med stativ
Nøjagtighed (barometer) ±6,0 mmHg; ±0,008 bar
Nøjagtighed (DO) ±2% mætning; ±0,02 mg/L eller ppm