Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Artikelnummer. 15159192
Type:
Ammoniak
Fosfat (ortho)
Jern (ferro)
Jern (i alt)
Klor (gratis)
Klor (i alt)
Kobber (gratis)
Mangan
Molybdat/molybdæn
Nitrit
Silica
Sulfat
Rækkevidde:
0,01 til 0,3 mg/LN
0,01 til 0,8 mg/LN
0,02 til 1,8 mg/L Fe
0,02 til 2 mg/l Cl2
0,02 til 3 mg/L Fe
0,05 til 5 mg/L Cu
0,06 til 2,5 mg/L PO4
0,1 til 18 mg/L Mn
0,5 til 66 mg/L MoO4
1 til 90 mg/L SiO2
5 til 100 mg/L SO4
Pakningsstørrelse:
100 tests
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 15159192
Brand: Thermo Scientific™ AC4P42
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå nemmere og renere målinger med færdigmålte og brugsklare pulverkemipakker.
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack Reagenser med Orion AQUAfast kolorimetre og Thermo Scientific Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre. Pulverpakkekemi opløses hurtigt i opløsning, er nemme at blande og kræver ikke en rørestav eller knusning. Hver pulverpakke har et hak til forenklet åbning af pose i laboratoriet eller i marken. Pulverpakningsreagenser måler aluminium, ammoniak, klor, kobber, cyanid, DEHA, jern, mangan, molybdat, nitrit, fosfat, silica og sulfat.
  • Svarende til andre udbredte og anerkendte kemier
  • Kompatibel med Orion™ AQUAfast™ Kolorimetre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Molybdat/molybdæn
Til brug med (udstyr) Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter
Inkluderer Sæt med 3: 100 molybdæn HR1 pulverpakker, 100 molybdæn HR2 pulverpakker, 100 molybdæn HR3 pulverpakker
Emballage Powder Pack
Mængde 100 tests
Rækkevidde 0,5 til 66 mg/L MoO4
Anbefalet tilbehør AQUAfast 24 mm runde hætteglas (kat. nr. AC2V24)
Testmetode Merkaptoeddikesyre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenum HR 1 F10
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: succinic acid, adipic acid
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.