Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Artikelnummer. 11797727
Skift visning
Type:
Ammoniak
Fosfat (ortho)
Jern (ferro)
Jern (i alt)
Klor (gratis)
Klor (i alt)
Kobber (gratis)
Mangan
Molybdat/molybdæn
Nitrit
Silica
Sulfat
Rækkevidde:
0,01 til 0,3 mg/LN
0,01 til 0,8 mg/LN
0,02 til 1,8 mg/L Fe
0,02 til 2 mg/l Cl2
0,02 til 3 mg/L Fe
0,05 til 5 mg/L Cu
0,06 til 2,5 mg/L PO4
0,1 til 18 mg/L Mn
0,5 til 66 mg/L MoO4
1 til 90 mg/L SiO2
5 til 100 mg/L SO4
Pakningsstørrelse:
100 tests
Hver
Pakke med 100
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Rækkevidde unitSize
11797727 Sulfat 5 til 100 mg/L SO4 100 tests
11707727 Ammoniak 0,01 til 0,8 mg/LN Hver
11717727 Kobber (gratis) 0,05 til 5 mg/L Cu Hver
15159192 Molybdat/molybdæn 0,5 til 66 mg/L MoO4 Pakke med 100
11737727 Nitrit 0,01 til 0,3 mg/LN Hver
11747727 Mangan 0,1 til 18 mg/L Mn Hver
11712248 Silica 1 til 90 mg/L SiO2 Pakke med 100
11757727 Klor (gratis) 0,02 til 2 mg/l Cl2 Pakke med 100
11767727 Klor (i alt) 0,02 til 2 mg/l Cl2 Hver
11777727 Jern (ferro) 0,02 til 3 mg/L Fe Hver
11787727 Jern (i alt) 0,02 til 1,8 mg/L Fe Hver
11707737 Fosfat (ortho) 0,06 til 2,5 mg/L PO4 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11797727 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AC4P82
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opnå nemmere og renere målinger med færdigmålte og brugsklare pulverkemipakker.
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack Reagenser med Orion AQUAfast kolorimetre og Thermo Scientific Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre. Pulverpakkekemi opløses hurtigt i opløsning, er nemme at blande og kræver ikke en rørestav eller knusning. Hver pulverpakke har et hak til forenklet åbning af pose i laboratoriet eller i marken. Pulverpakningsreagenser måler aluminium, ammoniak, klor, kobber, cyanid, DEHA, jern, mangan, molybdat, nitrit, fosfat, silica og sulfat.
  • Svarende til andre udbredte og anerkendte kemier
  • Kompatibel med Orion™ AQUAfast™ Kolorimetre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Sulfat
EPA-godkendte metoder Drikkevand: ASTM D516-07 / Standardmetoder 4500-SO 42- E; Spildevand: ASTM D516-07 / Standardmetoder 4500-SO 42- E
Til brug med (udstyr) Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter
Inkluderer 100 sulfatpulverpakker
Emballage Powder Pack
Mængde 100 tests
Rækkevidde 5 til 100 mg/L SO4
Anbefalet tilbehør AQUAfast 24 mm runde hætteglas (kat. nr. AC2V24)
Testmetode Bariumsulfat-Turbiditet
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid, bariumchloride dihydrate
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.