Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Description
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack Reagenser med Orion AQUAfast kolorimetre og Thermo Scientific Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre. Pulverpakkekemi opløses hurtigt i opløsning, er nemme at blande og kræver ikke en rørestav eller knusning. Hver pulverpakke har et hak til forenklet åbning af pose i laboratoriet eller i marken. Pulverpakningsreagenser måler aluminium, ammoniak, klor, kobber, cyanid, DEHA, jern, mangan, molybdat, nitrit, fosfat, silica og sulfat.
- Svarende til andre udbredte og anerkendte kemier
- Kompatibel med Orion™ AQUAfast™ Kolorimetre
Specifications
Specifications
| Type | Klor (i alt) |
| EPA-godkendte metoder | Drikkevand: Standardmetoder 4500-Cl G / ATP EPA-godkendt Orion-metode AC4P72; Spildevand: Standardmetoder 4500-Cl G-2000 / ATP EPA-godkendt Orion-metode AC4P72 |
| Til brug med (udstyr) | Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter |
| Inkluderer | 100 Klor Total-DPD pulverpakker |
| Emballage | Powder Pack |
| Mængde | 100 tests |
| Rækkevidde | 0,02 til 2 mg/l Cl2 |
| Anbefalet tilbehør | AQUAfast 24 mm runde hætteglas (kat. nr. AC2V24) |
| Testmetode | DPD |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.