Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Product Code. 11737727
Click to view available options
Type:
Ammoniak
Fosfat (ortho)
Jern (ferro)
Jern (i alt)
Klor (gratis)
Klor (i alt)
Kobber (gratis)
Mangan
Molybdat/molybdæn
Nitrit
Silica
Sulfat
Rækkevidde:
0,01 til 0,3 mg/LN
0,01 til 0,8 mg/LN
0,02 til 1,8 mg/L Fe
0,02 til 2 mg/l Cl2
0,02 til 3 mg/L Fe
0,05 til 5 mg/L Cu
0,06 til 2,5 mg/L PO4
0,1 til 18 mg/L Mn
0,5 til 66 mg/L MoO4
1 til 90 mg/L SiO2
5 til 100 mg/L SO4
Unit Size:
100 tests
Hver
Pakke med 100
Product Code. 11737727
Brand: Thermo Scientific™ AC4P46
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå nemmere og renere målinger med færdigmålte og brugsklare pulverkemipakker.
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack Reagenser med Orion AQUAfast kolorimetre og Thermo Scientific Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre. Pulverpakkekemi opløses hurtigt i opløsning, er nemme at blande og kræver ikke en rørestav eller knusning. Hver pulverpakke har et hak til forenklet åbning af pose i laboratoriet eller i marken. Pulverpakningsreagenser måler aluminium, ammoniak, klor, kobber, cyanid, DEHA, jern, mangan, molybdat, nitrit, fosfat, silica og sulfat.
  • Svarende til andre udbredte og anerkendte kemier
  • Kompatibel med Orion™ AQUAfast™ Kolorimetre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Nitrit
EPA-godkendte metoder Drikkevand: ASTM D3867-90 (B) / Standardmetoder 4500- NO2 - B; Spildevand: Standardmetoder 4500-NO 2 - B
Til brug med (udstyr) Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter
Inkluderer 100 Nitri 3 pulverpakker
Emballage Powder Pack
Mængde 100 tests
Rækkevidde 0,01 til 0,3 mg/LN
Anbefalet tilbehør AQUAfast 24 mm runde hætteglas (kat. nr. AC2V24)
Testmetode Diazotering (Azo)
compliance-icons
Product Identifier
  • nitri 3
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: dipotassium disulphate, disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.